Fortfahren mit
MXRJ100TA
100 L Power MIX sst carrier w/ temp sensor, ASME
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32010600
UNSPSC Code:
41103801
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
304L stainless steel caster(s), 304L stainless steel stand, 304L stainless steel tank(s), stainless steel latch(es) (18-8)
parameter
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
H
1310 mm , 51.59 in. (1310,7 mm)
W
32 in. (812,8 mm)
depth
40.69 in. (1033.5 mm)
weight
550 lb (250 kg)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MXRJ100TA04054839236969