Fortfahren mit
MXRCTRLB2K
Control Box, Power MIX 1000/2000, 120V
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32010600
UNSPSC Code:
41103801
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
AC/DC input
120 V, 60 Hz, 15 A, 120 V
material
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
parameter
55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
weight
21 lb (9.5 kg)
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
Features and Benefits
CE, UL Compliant
Legal Information
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MXRCTRLB2K2MXRPCNA1K2KMXRPCNA125
AC/DC input
120 V, 60 Hz, 15 A
AC/DC input
230 V, 50 Hz, 10 A
AC/DC input
125 V, 20 A
AC/DC input
125 V, 10 A
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
compatibility
-
weight
21 lb (9.5 kg)
weight
22 lb (9.5 kg)
weight
-
weight
-
material
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
material
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
material
-
material
-
Quality Level
EQ1
Quality Level
EQ1
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
parameter
55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
parameter
55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)