Wichtige Dokumente
MXQULTVP1
Millipore
Milliflex Quantum Validation Protocol
The Milliflex Quantum validation protocol is available to make validation faster and easier and ensures that your system′s performance remains compliant with its validated specifications.
About This Item
UNSPSC-Code:
41116500
eCl@ss:
25169090
NACRES:
JA.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Milliflex® Quantum
Aufnahme
sample type pharmaceutical(s)
Anwendung(en)
industrial qc
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Service Type: Validation Services
Rechtliche Hinweise
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany