Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41116129
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
manufacturer/tradename
Milliflex®
compatibility
for use with Milliflex® Quantum Reader
General description
EU Power Supply for Milliflex® Quantum Reader is designed to provide constant voltage/current to avoid process fluctuation.
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Milliflex® Quantum Rapid Detection System power supply for European countries | description Milliflex® Quantum Rapid Detection System power supply for United States | description Part of the Milliflex® Quantum system, Fluorescence-based technology, For the rapid detection of microbial contamination | description pkg of 48 tests, suitable for bioburden testing |
| compatibility for use with Milliflex® Quantum Reader | compatibility - | compatibility - | compatibility - |
| Quality Level SP1 | Quality Level SP1 | Quality Level EQ2 | Quality Level 300 |
| manufacturer/tradename Milliflex® | manufacturer/tradename Milliflex® | manufacturer/tradename Milliflex® | manufacturer/tradename Milliflex® Quantum |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Power Supply for Milliflex® Quantum Reader
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?