Fortfahren mit
MXPTRAY03
Milliflex® plus tray
Milliflex® Plus Pump, suitable for bioburden testing, water monitoring, stainless steel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41116129
Manufacturer/tradename:
Milliflex®
Material:
stainless steel
Packaging:
pkg of 1 unit
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
stainless steel
Quality Segment
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Milliflex®
dilution
(Pharmaceutical product analysis)
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
bioburden testing
water monitoring, pharmaceutical
compatibility
Milliflex® Plus Pump
shipped in
ambient
General description
The Manifold Tray for Milliflex® Plus Pumps allows to facilitate movement of the pumps. The tray is by default equipped with rubber feet. Another tray reference is available for use in an Isolator.
Application
The tray is an accessory of the Milliflex® Plus Pump used during filtration of the test samples for bioburden testing, and water monitoring.
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MMTCNNECTMXQSEAL01MXPHEAD01
material
stainless steel
material
-
material
-
material
316L stainless steel
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex®
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pack of 3 ea
packaging
-
packaging
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
compatibility
Milliflex® Plus Pump
compatibility
for use with Milliflex Oasis® systems, connects two pumps
compatibility
-
compatibility
-
dilution
(Pharmaceutical product analysis)
dilution
-
dilution
-
dilution
-