Merck
MMTCNNECT
MILLIFLEX OASIS® T-Verbinder
for use with Milliflex Oasis® systems, connects two pumps
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41116129
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pack of 3 ea
Quality Segment
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with Milliflex Oasis® systems, connects two pumps
shipped in
ambient
General description
Das MILLIFLEX OASIS® Filtrationssystem ist eine Lösung für einen vereinfachten und sicheren Mikrobenprüfprozess mit ausgezeichneter Produktivität, Zuverlässigkeit der Ergebnisse und Einhaltung regulatorischer Vorgaben. Die MILLIFLEX OASIS® Pumpe ist eine neue Generation von Vakuumpumpen für die Wasser- und Keimzahlbelastungsanalyse in pharmazeutischen Umgebungen. MILLIFLEX OASIS® T-Schlauchverbinder unterstützen das Verbinden von zwei Pumpen mit einem Ablassschlauch, um Platz im Arbeitsbereich zu schaffen.
Application
MILLIFLEX OASIS® Filtrationspumpe, die bei Keimzahlbelastungstests und der Wasserüberwachung von Bier, Flaschenwasser, Kosmetika und in der Pharmazeutikaanalyse eingesetzt wird.
Legal Information
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)