Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
material
PTFE membrane, polypropylene , polypropylene housing
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
gamma compatible
product line
Aervent®
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Aervent®
parameter
2.1 bar max. differential pressure at 25 °C, 4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
technique(s)
gas filtration: suitable
L
6.3 cm (2.48 in.)
W
2.4 in.
diam.
6.2 cm (2.4 in.)
filtration area
19.6 cm2
impurities
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤1.0 mg
matrix
Aervent®
pore size
0.2 μm pore size
bubble point
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
fitting
inlet/outlet hose for 4-9.5 mm I.D. latex tubing and Female Luer slip (Other side), 19 mm (3/4 in.) inlet/outlet sanitary flange (One side)
shipped in
ambient
General description
Application
- Sterile Belüftung von Gefäßen und Ballonflaschen
- Autoklaven-Vakuumbrechventil-Leitung
- Sterilfiltration nicht-wässriger Flüssigkeiten mit kleinem Volumen
- Einlass- und Auslass-Gasfiltration bei kleinen Fermentern
Preparation Note
10 Autoklavenzyklen von 30 min bei 130 °C; nicht inline dampfsterilisierbar
Analysis Note
Quantitative Rückhaltung von 107 KBE cm2Brevundimonas diminuta (ATCC® 19146) gemäß ASTM F838-83-Methode
Other Notes
- Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
- Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
- Anwendung: Bio-Processing
- Verwendungszweck: Reduzierung oder Entfernung von Mikroorganismen/Gesamtkeimzahl
- Gebrauchsanweisung: Lesen Sie die Anleitungen für die Dampfsterilisation und Integritätsprüfung sowie die erste Seite des Leitfadens für die Sichtprüfung
- Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
- Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description pore size 0.2 μm | description pore size 0.2 μm | description pore size 0.2 μm | description pore size 0.2 μm |
| pore size 0.2 μm pore size | pore size 0.2 μm pore size | pore size 0.2 μm pore size | pore size 0.2 μm pore size |
| product line Aervent® | product line Aervent® | product line Aervent® | product line Aervent® |
| filtration area 19.6 cm2 | filtration area 19.6 cm2 | filtration area 19.6 cm2 | filtration area 19.6 cm2 |
| technique(s) gas filtration: suitable | technique(s) gas filtration: suitable | technique(s) gas filtration: suitable | technique(s) gas filtration: suitable |
| matrix Aervent® | matrix Aervent® | matrix Aervent® | matrix Aervent® |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aervent-50 Filtereinheit, 0,2 µm, hydrophob, 3/4"-TC - 1/8"-HB
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?