Fortfahren mit
MSVMHTS0A
Droplet Trap Array
Droplet Trap Array for MultiscreenHTS Vacuum Manifold.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32039006
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
sterility
non-sterile
product line
MultiScreen®
usage
Manual
packaging
pkg of 1 ea
application(s)
sample preparation
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
922021HS120172HS2200B
description
Droplet Trap Array for MultiscreenHTS Vacuum Manifold.
description
Fluidic 947, COC
description
pack of 1 tray and 1 insert
description
with inserts and 16 mm test tube rack
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
packaging
pkg of 1 ea
packaging
-
packaging
pack of 1 tray and 1 insert
packaging
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
sterility
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
usage
Manual
usage
-
usage
-
usage
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)