Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32039006
Packaging:
pkg of 1 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltensterility
non-sterile
Quality Segment
product line
MultiScreen®
usage
Manual
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
ReNcell
application(s)
sample preparation
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
MultiScreen-Vakuumverteiler wurden für alle Vakuumfiltrationsanwendungen mit MultiScreenHTS- und MultiScreen-Filterplatten entwickelt. Die Komponenten des Verteilers sind resistent gegen Lösungsmittel und eignen sich für die Verwendung mit automatisierten oder manuellen Protokollen.
Neuer MultiScreenHTS-Vakuumverteiler mit DirectStack-Technologie
Der neue MultiScreenHTS-Vakuumverteiler bietet eine verbesserte Leistung für die Verwendung mit MultiScreenHTS-Filterplatten mit 96 und 384 Vertiefungen sowie mit der Solvinert-Filterplattenfamilie. Es kann leicht sowohl für Fluss-zu-Abfall- als auch für die Analytsammlung konfiguriert werden. Für Anwendungen, bei denen das Filtrat für weitere Analysen gesammelt werden muss, bieten der MultiScreenHTS-Vakuumverteiler und die Filterplatten eine erhebliche Verbesserung der Zuverlässigkeit gegenüber den derzeitigen Systemen. Bei Verwendung mit MultiScreenHTS-Filterplatten und ANSI/SBS-Standard-Empfängerplatten eliminieren die einzigartigen Platten- und Verteilerdesigns Lücken zwischen den Durchflussregulatoren und den Empfängervertiefungen und bieten eine Platte-auf-Platte-Verarbeitungsoption für Assays, bei denen eine Filtratsammlung erforderlich ist. Die direkte Stapelung führt außerdem zu einer mühelosen Vakuumeinleitung. Vollständige Filtrationsassayzyklen können ohne manuelles Eingreifen durchgeführt werden.
Der MultiScreenHTS-Vakuumverteiler hat folgende Merkmale:
– DirectStack Technologie für unterbrechungsfreie Filtratsammlung
– Konfigurationen für Deep-Well- oder Standard-Empfängerplatten
– ANSI/SBS-konforme Grundfläche ermöglicht die einfache Integration von Roboterdecks
Ebenfalls erhältlich: MultiScreen-Vakuumverteiler für klassische Filterplatten.
Chemische Kompatibilität
– Die Kompatibilitätsliste, die Sie unter „Allgemeine Richtlinien für MultiScreen-Platten“ finden, umfasst Chemikalien, die mit den MultiScreenHTS- und MultiScreen-Vakuumverteilern sowie den MultiScreen-Solvinert-Filterplatten kompatibel sind.
Anwendungen
– Vakuumfiltration von Multiwell-Filterplatten, automatisierte Flüssigkeitshandhabung
Neuer MultiScreenHTS-Vakuumverteiler mit DirectStack-Technologie
Der neue MultiScreenHTS-Vakuumverteiler bietet eine verbesserte Leistung für die Verwendung mit MultiScreenHTS-Filterplatten mit 96 und 384 Vertiefungen sowie mit der Solvinert-Filterplattenfamilie. Es kann leicht sowohl für Fluss-zu-Abfall- als auch für die Analytsammlung konfiguriert werden. Für Anwendungen, bei denen das Filtrat für weitere Analysen gesammelt werden muss, bieten der MultiScreenHTS-Vakuumverteiler und die Filterplatten eine erhebliche Verbesserung der Zuverlässigkeit gegenüber den derzeitigen Systemen. Bei Verwendung mit MultiScreenHTS-Filterplatten und ANSI/SBS-Standard-Empfängerplatten eliminieren die einzigartigen Platten- und Verteilerdesigns Lücken zwischen den Durchflussregulatoren und den Empfängervertiefungen und bieten eine Platte-auf-Platte-Verarbeitungsoption für Assays, bei denen eine Filtratsammlung erforderlich ist. Die direkte Stapelung führt außerdem zu einer mühelosen Vakuumeinleitung. Vollständige Filtrationsassayzyklen können ohne manuelles Eingreifen durchgeführt werden.
Der MultiScreenHTS-Vakuumverteiler hat folgende Merkmale:
– DirectStack Technologie für unterbrechungsfreie Filtratsammlung
– Konfigurationen für Deep-Well- oder Standard-Empfängerplatten
– ANSI/SBS-konforme Grundfläche ermöglicht die einfache Integration von Roboterdecks
Ebenfalls erhältlich: MultiScreen-Vakuumverteiler für klassische Filterplatten.
Chemische Kompatibilität
– Die Kompatibilitätsliste, die Sie unter „Allgemeine Richtlinien für MultiScreen-Platten“ finden, umfasst Chemikalien, die mit den MultiScreenHTS- und MultiScreen-Vakuumverteilern sowie den MultiScreen-Solvinert-Filterplatten kompatibel sind.
Anwendungen
– Vakuumfiltration von Multiwell-Filterplatten, automatisierte Flüssigkeitshandhabung
Other Notes
umfasst Dichtungen für den Kragen und für das Unterteil
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Standard Collar with gasket for Multiscreen HTS Vacuum Manifold. | description Replacement Tubing, 10 ft (3 m) for Multiscreen HTS Vacuum Manifold. | description - |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit |
| usage Manual | usage Manual | usage Manual | usage Manual |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?