Fortfahren mit
MS0PNMS01
MSOpener Stainless Steel Support for Manifold
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32160606
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
Quality Segment
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
shipped in
ambient
General description
MicropreSure On-Line Filtration Samplers simplify in-process microbiological testing.
Legal Information
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MSPHEAD01EZFITFRIT3XF2004758
description
-
description
Milliflex® Plus Pump, suitable for bioburden testing, water monitoring
description
stainless steel, for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
description
Accessories for filter holders for sample preparation.
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
input
sample type food(s)
sample type beverage(s)
input
-
input
-
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
manufacturer/tradename
-
Quality Level
SP1
Quality Level
SP2
Quality Level
SP1
Quality Level
100
application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
application(s)
bioburden testing
water monitoring, clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
filtration
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)