Merck
MIX0100LSPB04
Millipore
Mobius® MIX100 Einweg-Mischanordnung mit nadelfreien Probenanschlüssen und 10,16-cm-Pulveranschluss (Bronze)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103801
eCl@ss:
32010600
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
Nylon clamp(s) (TC)
PVDF clamp(s) (pinch)
PVDF plug (Luer; Kynar)
PureFlex container (mix)
high-density polyethylene cup
low-density polyethylene adapter (SterilEnz)
magnetic impeller(s) (sintered neodymium magnet NdFeB encased in polypropylene)
polyethylene ports (bung)
polypropylene adapter
polypropylene cap (TC end)
polysulfone connections (CPC)
silicone gasket (TC)
silicone tubing
Qualitätsniveau
Produktlinie
Mobius®
Parameter
4-40 °C temperature (non-condensing environment)
Höhe
66.0 cm (26.0 in.)
Breite
50.8 cm (20.0 in.)
Tiefe
50.8 cm (20 in.)
Rechtliche Hinweise
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.