Fortfahren mit
MIACTUB01
Microfil® Silikonschlauch
With Tee and connections for use with Microfil® filtration system
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41116129
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
silicone
Quality Segment
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Microfil® with S-Pak®
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
compatibility
for use with Microfil® filtration system
shipped in
ambient
General description
Der Silikonschlauch ist ein Zubehörteil für das Microfil® Filtrationssystem. Das Microfil® Filtrationssystem ist eine einfache und zuverlässige Lösung für mikrobiologische Routineuntersuchungen. Microfil® Trichter können dank ihrer Steckverbindung („Push-fit-Design“) ohne Klammern oder O-Ringe dicht an verschiedenen Verteilerstützplatten befestigt werden. Der Schlauch dient zum Anschließen der Pumpe an den Verteiler oder das Filtrationsgerät unter Verwendung der T-Stücke. Der Schlauch ist autoklavierbar, 5 m lang und weist einen Innendurchmesser von 9,5 mm auf.
Application
Der Silikonschlauch ist ein Zubehörteil für das Microfil® Filtrationssystem und wird in der allgemeinen mikrobiologischen Analyse von Bier, Mineralwasser, der pharmazeutischen Produktanalyse, der Umweltanalyse, bei Keimbelastungstests und bei der Wasserüberwachung eingesetzt.
Legal Information
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
STREAMTUBSYMBTBG01MISP00015
description
With Tee and connections for use with Microfil® filtration system
description
silicon tube, for use with EZ-Fit® Filtration Manifold, for use with Membrane filtration system
description
Accessory for Steritest® Symbio pumps, 1.5 meters
description
For use with Microfil® filtration systems
compatibility
for use with Microfil® filtration system
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold, for use with Membrane filtration system
compatibility
for use with Steritest® Compact Pump, for use with Steritest® Equinox Isofit Pump, for use with Steritest® Equinox Pump, for use with Steritest® Integral Pump, standard for VHP
compatibility
for use with Microfil® filtration systems
material
silicone
material
silicon tube
material
silicone
material
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
-
packaging
pkg of 1 unit
application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
application(s)
bioburden testing
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
pharmaceutical
sample preparation
sterility testing
application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
Quality Level
100
Quality Level
SP1
Quality Level
-
Quality Level
100
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)