Merck
MFSL20GB3
Durapore® 5.0 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 200
Größe auswählen
MFSL20GB3
Anfragen
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter +43 1 3602 77 47 43oder
.
Größe auswählen
Ansicht ändern
MFSL20GB3
Anfragen
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter +43 1 3602 77 47 43oder
.
Materialien
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
Sterilität
irradiated
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
gamma compatible
Produktlinie
Millipak® Final Fill 200
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Methode(n)
prefiltration: suitable
Länge
5.7 in.
Breite
3.0 in.
Filtrationsfläche
1000 cm2
Matrix
Durapore®
Porengröße
5.0 μm pore size
Fitting
fitting (13 mm (1/2 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.