The Millicell ERS 2.0 is obsolete. The ERS 3.0 is calibratable. Users can perform various performance verification tests and seek assistance from Technical Service for calibration if it is out of range.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32011202
manufacturer/tradename
Millicell®
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Das Millicell® ERS (Electrical Resistance System) ist zur zuverlässigen Messung von Membranpotenzial und Widerstand von Epithelzellen in Kultur vorgesehen. Dieses Gerät misst den Zustand von Zell-Monolayern qualitativ und die Zellkonfluenz quantitativ. Ein Silber/Silberchlorid(Ag/AgCl)-Pellet an jeder Elektrodenspitze misst die Spannung. Aufgrund der kleinen Größe der Elektroden lassen sich die transepitheliale Spannung und der Widerstand der auf mikroporösen Membranen gewachsenen Zellen leicht messen. Zu den Zubehörteilen gehören ein fixierter Ersatzelektrodensatz, ein einstellbarer Elektrodensatz und ein spezialisierter Elektrodensatz zur Verwendung mit Millicell-96 Kulturplatteneinsätzen.
Merkmale & Vorteile:
- Tragbares Gerät, das in Laminarflow-Werkbänke passt
- Messungen verursachen keine Beeinträchtigung der Sterilität oder Schädigung der Zellen auf der Membran
- In Protokollen zur Epithelzellkultivierung oft angeführt und empfohlen
Anwendungen:
Messung des transepithelialen elektrischen Widerstands (TEER), Beurteilung des Zustands von Zell-Monolayern, quantitative Messung der Konfluenz
Merkmale & Vorteile:
- Tragbares Gerät, das in Laminarflow-Werkbänke passt
- Messungen verursachen keine Beeinträchtigung der Sterilität oder Schädigung der Zellen auf der Membran
- In Protokollen zur Epithelzellkultivierung oft angeführt und empfohlen
Anwendungen:
Messung des transepithelialen elektrischen Widerstands (TEER), Beurteilung des Zustands von Zell-Monolayern, quantitative Messung der Konfluenz
Application
Forschungskategorie
Zellkultur
Zellkultur
Other Notes
Ersetzt: MERS00001
Legal Information
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Is the Millicell Voltmeter equipment calibratable?
1 answer-
Helpful?
-
-
Can the power cord for the Millicell ERS-2 Voltohmmeter be purchased separately?
1 answer-
Power cord for the Millicell ERS-2 Voltohmmeter is not available seperately through our channels, but they can be obtained from World Precision Instruments using the product code 800496.