Fortfahren mit
MAMIC8S10
Multiscreen® 96-Well-Platte, Polycarbonatmembran
pore size 8 μm, sterile
Synonym(e):
MultiScreen-PC-Platte, Polycarbonat-96-Well Platte
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32039006
Material:
clear polystyrene plate, flat bottom wells, polycarbonate membrane
Pore size:
8 μm pore size
Sterility:
sterile
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells, polycarbonate membrane
description
Opaque, Non-Sterile, 8.0 µm pore size, Polycarbonate (PC) membrane, 10 plates
sterility
sterile
usage
Manual
feature
hydrophilic, lid
packaging
pkg of 10 plates
manufacturer/tradename
MultiScreen®
technique(s)
DNA purification: suitable, cell based assay: suitable, cell migration: suitable
filtration area
0.28 cm2
plate size
96 wells
well maximum volume
350 μL
working volume
50-250 μL
pore size
8 μm pore size
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
compatibility
manifold only
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
Filtercode: PCF
Unabhängig davon, mit welcher Anwendung Sie arbeiten, hat Millipore garantiert eine Platte für Ihre spezifischen Anforderungen entwickelt. MultiScreen-Platten sind seit langem ein zuverlässiges Hilfsmittel bei der Entwicklung neuer Arzneimittel und in der Life-Science-Forschung.
HTS-Filterplatten (Plattenbestellnummern, die mit MS beginnen)
– MultiScreenHTS-Platten wurden speziell für die Hochdurchsatz-Anwendung mit automatisierten Analysegeräten entwickelt. Starre Seitenwände erleichtern die Handhabung und die Platten bieten ausreichend Platz für Barcode-Etiketten. Die Wells sind einzeln versiegelt, um eine Kreuzkontamination bei der Inkubation zu vermeiden, und die Drainage kann abgenommen werden, um Zugang zu den Filtern zu erhalten. Die Filterplatten sind als 96- und 384-Well-Mikrotiterplattformen mit einer breiten Auswahl an Membranen und Kunststoffmaterialien erhältlich.
– Das neue fließoptimierte MultiScreen HTS+ Filterplattendesign von Millipore reduziert unspezifische Bindungen und die Variabilität von Hintergrundrauschen und Signalintensität, insbesondere bei biochemischen Screening-Assays.
Klassische Filterplatten (Plattenbestellnummern, die mit MA beginnen)
– Das Standard-Multiwell-Design ist für viele Anwendungen geeignet, die das Eintauchen des Filters in eine Assay-Schale erfordern. Die leicht abnehmbare Drainage und das spezielle Plattendesign eignen sich ideal für Assays wie Elispot, PAMPA, Zell-Screening (Migration, Invasion oder Chemotaxis) oder für Anwender von TopCount-Geräten.
Zubehör – MultiScreenHTS-Vakuumfiltrationssystem
– Das MultiScreenHTS-Vakuumfiltrationssystem wurde speziell zur Verwendung mit den MultiScreenHTS-Filterplatten entwickelt. Diese Kombination erzielt optimale Filtrationseigenschaften und eine nahtlose Integration in automatisierte Laborsysteme.
Millicell-Assayplatten
– Zusätzlich zum traditionellen Assayplattenformat sind Filterplatten auch mit Zellkulturschalen zur Kultivierung und zur Analyse von Suspensionszelllinien und adhärenten Zelllinien erhältlich. Auf Filterplatten gewachsene Zellen differenzieren besser als auf traditionellen Kunststoffsubstraten gewachsene Zellen und liefern in-vivo-ähnlichere Ergebnisse. Diese Filterplatten-Schalen-Kombination kann für verschiedene zelluläre Assays, einschließlich Transport-, Toxizitäts- und Screening-Assays, eingesetzt werden.
Application
Forschungskategorie
Nukleinsäure
Physical form
Farbcode: Transparent
Other Notes
Automationskompatibel: Nein
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAMIC3S10MAMIC5S10MSSLBPC
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
pore size
8 μm pore size
pore size
3 μm pore size
pore size
5 μm pore size
pore size
0.4 μm pore size
material
clear polystyrene plate, polycarbonate membrane, flat bottom wells
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells, polycarbonate membrane
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells, polycarbonate membrane
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells, polycarbonate membrane
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
well maximum volume
350 μL
well maximum volume
350 μL
well maximum volume
350 μL
well maximum volume
300 μL