Fortfahren mit
MAMIC5S10
Multiscreen® 96-Well-Platte, Polycarbonatmembran
pore size 5 μm, sterile
Synonym(e):
MultiScreen-PC-Platte, Polycarbonat-96-Well Platte
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32039006
Material:
clear polystyrene plate, flat bottom wells, polycarbonate membrane
Pore size:
5 μm pore size
Sterility:
sterile
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells, polycarbonate membrane
description
Clear, Sterile, 5.0 µm pore size, Polycarbonate (PC) membrane, 10 plates
sterility
sterile
usage
Manual
feature
hydrophilic, lid
packaging
pkg of 10 plates
manufacturer/tradename
MultiScreen®
technique(s)
DNA purification: suitable, cell based assay: suitable, cell migration: suitable
filtration area
0.28 cm2
plate size
96 wells
well maximum volume
350 μL
working volume
50-250 μL
pore size
5 μm pore size
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
compatibility
manifold only
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
Die MultiScreen®-MIC (Migration, Invasion, Chemotaxis)-Platte ist eine 96-Well-Einwegvorrichtung zur Verwendung in funktionellen Assays für das Screening von Proteinbibliotheken und Leitstrukturen für die Arzneimittelentdeckung. Sie wurde entwickelt, um zellbasierte funktionelle Assays mit hohem Durchsatz wie Migration, Invasion und Chemotaxis mit Suspensionen und/oder adhärenten Zelllinien mit einer einzelnen Vorrichtung zu unterstützen. Die Platten können verwendet werden, um die Zellmigration- oder -invasion über beschichtete oder unbeschichtete Membranen als Reaktion auf einen Konzentrationsgradienten durchzuführen und zu quantifizieren. Die MultiScreen-MIC-Platten sind in verschiedenen Porengrößen erhältlich, um MIC-Assays mit verschiedenen Zelllinien zu unterstützen und sind für den einmaligen Gebrauch vorgesehen.
Application
MultiScreen® Migrations-, Invasions- und Chemotaxis-Filterplatte, 96-Well wird für den Transwell-/zellulären Migrationsassay mit Folgendem verwendet:
  • Interleukin (IL)-4- und IL-12-behandelte T-Zellen[1]
  • THP-1 (humane akute monozytische Leukämie-Zelllinie)[2]
  • In-vitro-aktivierte, aufgereinigte und IL-2-erhaltene, Galectin-3-defiziente (gal3)-/- und gal3+/+ Cluster of Differentiation 4 (CD4)+ OTII T-Zellen[3]
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAMIC8S10MSSLBPCMAMIC3S10
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
material
clear polystyrene plate, polycarbonate membrane, flat bottom wells
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells, polycarbonate membrane
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells, polycarbonate membrane
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells, polycarbonate membrane
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
pore size
5 μm pore size
pore size
8 μm pore size
pore size
0.4 μm pore size
pore size
3 μm pore size
well maximum volume
350 μL
well maximum volume
350 μL
well maximum volume
300 μL
well maximum volume
350 μL