Merck
Alle Fotos(4)
Wichtige Dokumente
MABT903
Sigma-Aldrich
Anti-Connexin-43-Antikörper, N-terminaler Antikörper, Klon P1E11.B19
clone P1E11, from mouse
Synonym(e):
Gap junction alpha-1 protein, CX43, Gap junction 43 kDa heart protein
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
P1E11, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
bovine (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), hamster (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
bovine ... Gja1(281193)
chicken ... Gja1(395278)
dog ... Gja1(403418)
horse ... Gja1(100067229)
human ... GJA1(2697)
mouse ... Gja1(14609)
rabbit ... Gja1(100008935)
rat ... Gja1(24392)
rhesus monkey ... Gja1(714344)
Allgemeine Beschreibung
Gap Junction Alpha-1 Protein (UniProt: P08050; auch bekannt als Connexin-43, CX43, Gap Junction 43 kDa Herzprotein) wird durch das Gen Gja1 (auch bekannt als Cxn-43) (Gen-ID: 24392) bei Ratten kodiert. Die Gap Junction-Kanäle sind Dodecamere von Transmembranproteinen der Connexin-Familie. Connexine haben in der Regel eine kurze Halbwertszeit (1,5–5 Std.), und diese kurze Halbwertszeit ist ein Schlüsselelement der Kupplungsregulation, da sie sehr dynamische und akute Veränderungen der Gap-Junction-Regulation und der Gap-Junction-Kommunikation ermöglicht. In Kardiomyozyten wurden drei Arten von Connexinen identifiziert: Connexin-40, -43 und -45. Jedes dieser Connexine bildet Kanäle mit einzigartigen und spezifischen elektrophysiologischen Eigenschaften. Connexin-43 ist ein Multipass-Membranprotein und das am weitesten verbreitete Connexin mit einem weit verbreiteten Gewebeexpressionsmuster. Connexin-43 kann an mehreren Stellen phosphoryliert werden, und es hat sich gezeigt, dass die Phosphorylierung die Kinetik seines Transports, seiner Bildung, seines Gatings und seines Umsatzes auf eine zellzyklusspezifische Weise reguliert. Es wird berichtet, dass die Phosphorylierung an Ser325, Ser328 und Ser330 durch die Caseinkinase I den Aufbau der Gap Junctions moduliert, während die Phosphorylierung von Ser368 durch die Isoform Proteinkinase C gamma zum Abbau der Gap-Junction-Plaques und zur Hemmung der Gap-Junction-Aktivität führt. Es hat sich gezeigt, dass Connexin-43 während der Ischämie des Herzmuskels dephosphoryliert wird, wodurch Gap Junctions geöffnet werden können und die Ausbreitung der Ischämieschäden gefördert wird. In den glatten Muskelzellen der Blase zeigt Connexin-43 einen zirkadianen Zyklus mit niedrigen Werten während der Schlafphase.
Spezifität
Der Klon P1E11.B19 weist Connexin-43 in den meisten Säugetierspezies nach. Er zielt auf ein Epitop in den ersten 20 Aminosäuren des N-terminalen Endes ab.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das den ersten 20 Aminosäuren der N-terminalen Region der Connexin-43 der Ratte entspricht.
Epitop: N-Terminus
Anwendung
Dieser monoklonale Anti-Connexin 43 der Maus, N-terminal, Klon P1E11.B19, Best.- Nr. MABT903 ist für den Einsatz in der Immunzytochemie und in Western-Blot für den Nachweis von Connexin-43 getestet.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Connexin-43 in Western-Blot-Anwendungen nachgewiesen (Sosinsky, G.E., et. al. (2007). Biochem. 408(3):375–85).
Western-Blot-Analyse (WB): Mit einer repräsentativen Charge wurde Connexin-43 in NRK-Zellen nachgewiesen (mit freundlicher Genehmigung von Joell Solan im Labor von Paul Lampe am Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, WA).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Connexin-43 in Western-Blot-Anwendungen nachgewiesen (Kalcheva, N., et. al. (2007). Proc Natl Acad Sci USA. 104(51):20512–6).
Western-Blot-Analyse: Mit 1–4 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde Connexin-43 in 10 µg Herzgewebelysat von Ratten und Mäusen nachgewiesen.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Connexin 43 in immunozytochemischen Anwendungen nachgewiesen (Gellhaus, A., et. al. (2004). J Biol Chem. 279(35):36931–42).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Connexin-43 in Western-Blot-Anwendungen nachgewiesen (Goldberg, G.S., et. al. (2002). J Biol Chem. 277(39):36725–30).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Connexin-43 in Western-Blot-Anwendungen nachgewiesen (Solan, J.L., et. al. (2003). J Cell Sci. 116(Pt 11):2203-11).
Qualität
Beurteilt mittels Western-Blot in humanen Herzgewebe-Lysaten.
Western-Blot-Analyse: Mit 1 µg/ml dieses Antikörpers wurde Connexin-43 in 10 µg menschlichem Herzgewebe-Lysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 43 kDa gemessen; 43,03 kDa berechnet. In einigen Lysat(en) können uncharakterisierte Banden beobachtet werden.
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-Antikörper IgG1 in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xinbo Li
International journal of physiology, pathophysiology and pharmacology, 11(5), 212-219 (2019-11-30)
Intercellular communication via gap junctions and tunneling nanotubes (TNT) play pivotal roles for cell differentiation and proliferation and homeostasis. Intercellular communication has been found in human trabecular meshwork cells, which are key elements for allowing the direct passing aqueous humor
Jonathan Boucher et al.
Cancers, 12(10) (2020-10-22)
Among the different interacting molecules implicated in bone metastases, connexin43 (Cx43) may increase sensitivity of prostate cancer (PCa) cells to bone microenvironment, as suggested by our in silico and human tissue samples analyses that revealed increased level of Cx43 expression