MABS449
Anti-Acylation Stimulating Protein Antibody, clone 4H3
clone 4H3, from mouse
Synonym(e):
Complement C3, C3adesArg, C3, PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4H3, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... C3(718)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Stoffwechsel
Insulin-/stoffwechselassoziierte Signalübertragung
Lipidstoffwechsel & Gewichtsregulierung
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected purified Acylation Stimulating Protein from transfected HEK293 cell.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1