MABS1894
Anti-TAB-2 Antibody, clone 1D5.2
clone 1D5.2, from mouse
Synonym(e):
TGF-beta-activated kinase 1 and MAP3K7-binding protein 2, Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7-interacting protein 2, TAK1-binding protein 2, TAB-2, TGF-beta-activated kinase 1-binding protein 2
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1D5.2, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TAB2(23118)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TAB-2 in 10 µg of TF-1 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise