Fortfahren mit
MABS1284-B
Anti-Apolipoprotein(a)-Antikörper, Klon LPA4-Antikörper, Biotin-Konjugat
clone LPA4, from mouse, biotin conjugate
Synonym(e):
Apo(a), Lp(a)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
biotin conjugate
Clone:
LPA4, monoclonal
Application:
ELISA, IP, WB
Citations:
-
biological source
mouse
conjugate
biotin conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
LPA4, monoclonal
species reactivity
human, nonhuman primates
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... APOA1(335)
General description
501,32 kDa berechnet für Apolipoprotein A
Apolipoprotein(a) (UniProt P08519; auch als Apo(a), Lp(a) bekannt) wird beim Mensch vom LPA-Gen (Gen-ID 4018) kodiert. Apo(a) ist der Hauptbestandteil von Lipoprotein(a) (Lp(a)). Es wird mit einem Signalpeptid (AS 1-19) synthetisiert, das anschließend abgespalten wird. Lipoprotein (a)/Lp(a) besteht aus Apo(a), das durch eine einzelne Disulfidbindung kovalent an Apolipoprotein B-100/ApoB gebunden ist, wobei die Disulfidbindung von Kringel (K)IV Typ 9 (KIV9) an eine Stelle nahe der LDL-Rezeptorbindungsstelle von ApoB verläuft. Strukturell enthält Apo(a) zehn Unterarten von KIV-Sequenzen, wobei die KIV2-Unterart als mehrere identische Repeats vorliegt, gefolgt von einer KV-Sequenz und einer inaktiven Proteasedomäne. Erhöhte Werte von Lp(a) werden als Risikofaktor für die Entwicklung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und peripherer arterieller Verschlusskrankheit erachtet. Lp(a) ist ein bevorzugter Lipoproteinträger von oxidierten Phospholipiden (OxPL) und Konzentrationen von oxidiertem LDL im Blutkreislauf sind eng mit einer angiografisch dokumentierten koronaren Herzkrankheit verbunden. Apo(a) kann proteolytisch gespalten werden. Apo(a)-Fragmente reichern sich in atherosklerotischen Läsionen an, wo sie die Thrombogenese fördern können.
Immunogen
Human-Lipoprotein a (Lp(a)).
Application
Anti-Apolipoprotein(a), Klon LPA4, Biotin-Konjugat, Katalognr. MABS1284-B ist ein monoklonaler Antikörper, der Apolipoprotein (a)/Apo(a)/Lp(a) in humanen und nichthuman Primaten nachweist und zur Verwendung in ELISA, Immunpräzipitation und Western Blot geprüft wurde.
ELISA-Analyse: Eine repräsentative Charge wies Apolipoprotein(a) in ELISA nach (Pedersen, T.X., et. al. (2010). J Lipid Res. 51(10):2967-75; Leibundgut, G., et. al. (2013). J Lipid Res. 54(10):2815-30).
ELISA-Analyse: 0,1 µg/ml einer repräsentativen Charge wies Apolipoprotein(a) in einer Lp(a)-Patientenplasmaprobe nach (Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Sotirios Tsimikas, M.D., University of California at San Diego, USA).
Immunpräzipitations-Analyse: Eine repräsentative Charge wies Apolipoprotein(a) in Immunpräzipitation nach (Tsimikas, S., et al. (2004). Circulation. 109(25):3164-70).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies Apolipoprotein(a) in Western Blot nach (Leibundgut, G., et. al. (2013). J Lipid Res. 54(10):2815-30).
Forschungskategorie
Signalisierung
Biochem/physiol Actions
Klon LPA4 weist Apolipoprotein(a) in humanen und nichthumanen Primaten nach.
Physical form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG1-Antikörper in PBS mit 1,5 % BSA und 0,1 % Natriumazid.
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
N/A
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)