Wichtige Dokumente
MABN750
Sigma-Aldrich
Anti-VANGL2-Antikörper, Klon 2G4
clone 2G4, from rat
Synonym(e):
Vang-like protein 2, Loop-tail-associated protein, Loop-tail protein 1, Strabismus 1, Van Gogh-like protein 2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2G4, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... VANGL2(57216)
mouse ... Vangl2(93840)
Allgemeine Beschreibung
Das Vang-ähnliche-Protein-2 (UniProt Q91ZD4; auch bekannt als Loop-Tail-assoziiertes-Protein, Loop-Tail-Protein-1, Van-Gogh-ähnliches-Protein-2) wird in murinen Spezies durch das Vangl2-Gen (auch bekannt als Lpp1, Ltap, Stb1, Stbm) (Gen-ID 93840) kodiert. Die Van-Gogh-ähnlichen Proteine in Säugetieren (VANGL1 und VANGL2) sind Orthologe von Vangl/Strabismus, das ursprünglich als zentrales PCP-Gen (Planar Cell Polarity) in Drosophila identifiziert wurden. VANGL1 und VANGL2 sind Proteine des WNT/PCP-Signalwegs, der als zentraler Regulator für Zellpolarität und direktionale Bewegungen fungiert und eine wichtige Rolle bei der Morphogenese von Geweben und der Embryonalentwicklung spielt. PCP ist am Neuralrohrverschluss, an der Ausrichtung des Haarbündels in sensorischen Zellen des Innenohrs und der motilen Zilie im Primitivknoten des Embryos sowie an der asymmetrischen Zellteilung beteiligt. Missense-Mutationen in VANGL1 und VANGL2 wurden bei humanen Embryonen festgestellt, die von schweren Neuralrohrdefekten (NTD) betroffen sind. Ebenso verursacht die homozygote Vangl2-Looptail-Mutation (Lp) bei Mäusen Defekte bei der Morphogenese und Musterbildung in zahlreichen Geweben, einschließlich besonders schwerwiegender Defekte beim Neuralrohrverschluss (Kraniorhachischisis). Sowohl VANGL1 als auch VANGL2 sind Proteine mit 4 Transmembrandomänen (AS 109–129, 148–168, 179–199 und 218–238 bei Maus-VANGL2) in der Plasmamembran mit zytoplasmatischen N- und C-terminalen Enden (AS 1–108 und 239–521 bei Maus-VANGL2); sie zeigen überlappende, jedoch nicht identische Expressionsmuster im Mäusehirn. Beide Proteine können Homo- oder Heterodimere bilden, wodurch während der Embryonalentwicklung unterschiedliche Komplexe entstehen.
Spezifität
Der Klon 2G4 reagierte spezifisch mit VANGL2, aber nicht mit VANGL1. Klon 2G4 erkannte die shRNA-vermittelte VANGL2-Herunterreguation in humanen SK-BR-7 Brustkarzinomzellen (Belotti, E. et al (2012). PLoS One. 7(9):e46213).
Immunogen
Das GST-markierte rekombinante N-terminale Fragment von VANGL2 ist bei Mensch, Maus und Ratte zu 100 % konserviert.
Anwendung
Der Anti-VANGL-Antikörper, Klon 2G4, Art.-Nr. MABN750, ist ein hochspezifischer monoklonaler Ratten-Antikörper, der gegen VANGL2 gerichtet ist und in ELISA, Immunfluoreszenz, Immunpräzipitation und Western Blot getestet wurde.
ELISA-Analyse: Der Überstand von Klon-2G4-Hybridomkulturen wies spezifisch das N-terminale-Fragment-GST-Fusionsprotein von VANGL2, nicht jedoch von VANGL1, nach (Belotti, E. et al (2012). PLoS One. 7(9):e46213).
Immunfluoreszenz-Analyse: Eine repräsentative Charge wies mittels Fluoreszenz-Immunhistochemie von mit 4 % Paraformaldehyd fixierten Schnitten von Komplettpräparaten der Cochlea eine VANGL2-Immunreaktivität nach, die mit der von VANGL1 an der Zellmembran der stereoziliären Haarbündeln kolokalisierte. In Gewebeschnitten von homozygoten Mäusen mit Vangl2-Looptail-Mutation (Lp/Lp) wurde ein drastisch reduzierter VANGL2-Gehalt beobachtet (Belotti, E. et al. (2012). PLoS One. 7(9):e46213).
Analyse mittels Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge immunpräzipitierte das N-terminale-Fragment-GST-Fusionsprotein von VANGL2, aber nicht von VANGL1, sowie endogenes VANGL2 aus unbehandelten, aber nicht aus mit VANGL2-shRNA behandelten humanen SK-BR-7-Brustkarzinomzellen (Belotti, E., et al (2012). PLoS One. 7(9):e46213).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies das endogene VANGL2 sowie das exogen exprimierte mit dem gelben fluoreszierenden Protein Venus markierte VANGL2 in transfizierten Zellen der humanen CLL-Zelllinie (chronische lymphatische Leukämie) MEC1 nach (Kaucká, M., et al (2015). Cell Commun Signal. 13:2).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies das N-terminale-Fragment-GST-Fusionsprotein von VANGL2, aber nicht von VANGL1, sowie endogenes VANGL2 im Lysat von unbehandelten, aber nicht aus mit VANGL2-shRNA behandelten humanen SK-BR-7-Brustkarzinomzellen nach (Belotti, E., et al (2012). PLoS One. 7(9):e46213).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies im Gehirn und in der Lunge von Mäusen eine höhere VANGL2-Expression nach als in der Niere. Bei Mäusen mit heterozygoter Vangl2-Looptail-Mutation (Lp) wurde eine verringerte VANGL2-Expression in der Cochlea festgestellt. Die Abnahme war bei homozygoten Vangl2-Mäusen (Lp/Lp) sogar noch stärker ausgeprägt (Belotti, E., et al (2012). PLoS One. 7(9):e46213).
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in Lysat von Mäusegehirngewebe.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wies VANGL2 in 10 µg Hirngewebelysat von Mäusen nach.
Zielbeschreibung
~ 60 kDa beobachtet. 59,71 kDa (Mensch) und 59,77 kDa (Maus und Ratte) berechnet. In manchen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Aufgereinigtes Ratten-IgG2a in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4); 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gabriel L Galea et al.
Disease models & mechanisms, 11(3) (2018-03-29)
Human mutations in the planar cell polarity component VANGL2 are associated with the neural tube defect spina bifida. Homozygous Vangl2 mutation in mice prevents initiation of neural tube closure, precluding analysis of its subsequent roles in neurulation. Spinal neurulation involves
Takeshi Suzuki et al.
Communications biology, 5(1), 694-694 (2022-07-20)
Herpes simplex virus type 1 (HSV-1) is a ubiquitous pathogen that causes various diseases in humans, ranging from common mucocutaneous lesions to severe life-threatening encephalitis. However, our understanding of the interaction between HSV-1 and human host factors remains incomplete. Here
Laura Simonson et al.
Development (Cambridge, England), 149(22) (2022-10-29)
The polarity of mouse hair follicles is controlled by the Frizzled (Fzd) receptors and other membrane planar cell polarity (PCP) proteins. Whether Wnt proteins can act as PCP ligands in the skin remains unknown. Here, we show that overexpression of
Maureen Cetera et al.
Developmental biology, 428(1), 188-203 (2017-06-11)
Hair follicles of the mammalian epidermis display local order and global alignment, a complex pattern instructed by the core planar cell polarity (PCP) pathway. Here we address the contributions of core PCP genes, Van Gogh-like and Frizzled, to the establishment
Lena P Basta et al.
Development (Cambridge, England), 148(18) (2021-09-01)
The collective polarization of cellular structures and behaviors across a tissue plane is a near universal feature of epithelia known as planar cell polarity (PCP). This property is controlled by the core PCP pathway, which consists of highly conserved membrane-associated