MABN501
Anti-SUR1 Antibody, clone N289/16
clone N289/16, from mouse
Synonym(e):
ATP-binding cassette sub-family C member 8, Sulfonylurea receptor 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
N289/16, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat (immunogen homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ABCC8(6833)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
in SUR1 wild-type (WT) mouse cell lysate, and demonstrated a loss of signal in SUR1 knockout (KO) mouse cell lysate (Prof. J. Trimmer, University of California, Davis.).
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected SUR1 in 10 µg of mouse hypothalamus tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Mouse hypothalamus tissue lysate
Sonstige Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable