MABN355
Anti-HAND2 Antibody, Clone 7D4.1
clone 7D4.1, from mouse
Synonym(e):
Heart- and neural crest derivatives-expressed protein 2, Class A basic helix-loop-helix protein 26, bHLHa26, Deciduum, heart, autonomic nervous system and neural crest derivatives-expressed protein 2, dHAND
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7D4.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HAND2(9464)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected HAND2 in 10 µg of mouse heart tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable