MABN238
Anti-Glucagon Antibody, clone 13D11.33
clone 13D11.33, from mouse
Synonym(e):
4030-01F, 4031-01F, AB932
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
13D11.33, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat
Methode(n)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
multiplexing: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GCG(2641)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Sensorik & Peripheres Nervensystem (PNS)
ELISA Analysis: A representative lot detected Glucagon in ELISA.
Luminex® Analysis: A representative lot detected Glucagon in Luminex Assay.
Qualität
Immunofluorescence Analysis: A 1:8,000 dilution of this antibody detected Glucagon in normal rat pancreas tissue.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Normal rat pancreas tissue
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable