MABF958
Anti-CD47 Antibody, clone PF3.1
clone PF3.1, from mouse
Synonym(e):
Leukocyte surface antigen CD47, Antigenic surface determinant protein OA3, CD47, IAP, Integrin-associated protein, Protein MER6
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
PF3.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD47(961)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CD47 distribution among human polymorphonuclear (PMN) neutrophil subcellular fractions. Majority of CD47 was found co-localized with CD11b in the CD11b and secondary granules in unstimulated PMN and upregulated plasma membrane localization was seen following fMLP stimulation (Parkos, C.A., et al. (1996). J. Cell Biol. 132(3):437-450).
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 0.2 µL of this antibody detected CD47 surface expression on the gated lymphocytes population among one million human PBMCs.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable