MABF929
Anti-CD84/Slamf5 Antibody, clone 1D3
clone 1D3, from rat
Synonym(e):
SLAM family member 5, Leukocyte differentiation antigen CD84, Signaling lymphocytic activation molecule 5, CD84
About This Item
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1D3, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Cd84 (12523)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected a reduced CD84 expression on the surface of NK cells from CD45-knockout mice when compared with NK cells from wild-type mice (Guo, H., et al. (2015). Mol. Cell. Biol. 35(1):41-51).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected endogenous CD84 on the surface of DX5+CD3 murine splenic NK cells, as well as the exogenously expressed murine CD84 on the surface of transfected BI-141 murine T-cells (Cruz-Munoz, M.E., et al. (2009). Nat. Immunol. 10(3):297-305).
Qualität
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be IgG1 .
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable