MABF505
Anti-CAMK4, clone 8C5B8 Antibody
clone 8C5B8, from mouse
Synonym(e):
Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type IV, CaMK IV, CAMK4
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
8C5B8, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CAMK4(814)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Immunoglobuline & Immunologie
Immunofluorescence Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected CAMK4 in HepG2 cells.
ELISA: A representative lot detected control Antigen (100 ng) and Antigen (10 ng, 50 ng, 100 ng) in ELISA (Direct).
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected CAMK4 in SK-N-SH, Raji and HeLa cell lysates.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable