Fortfahren mit
MABF33
Anti-MHC-Klasse II (I-A/I-E) Antikörper, Klon M5/114
clone M5/114, from rat
Synonym(e):
CD74 molecule, major histocompatibility complex, class II invariant chain, Ia-associated invariant chain, CD74 antigen (invariant polypeptide of major histocompatibility complex, class II antigen-associated), gamma chain of class II antigens, Ia antigen-
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 388,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
M5/114, monoclonal
Application:
FACS, IHC, WB
Citations:
12
€ 388,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
M5/114, monoclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Cd74(16149)
General description
MHC-Klasse-II-assoziierte invariante Ketten (I-A/I-E), auch bekannt als Ia-Antigen-assoziierte invariante Ketten, sind Single-Pass-Typ-II-Membranglykoproteine, die eine einzelne Thyreoglobulin-Typ-I-Domäne enthalten. Sie sind entscheidende Komponenten bei der Verarbeitung von MHC-Klasse-II-Antigenen, indem sie einen stabilisierenden Komplex im Anschluss an die Synthese des alpha/beta-Heterodimers bilden und den Transport des Komplexes aus den ER-Kompartimenten, in denen die Peptidladung der Klasse II stattfindet, steuern.
~32 kDa gemessen.
Es gibt 2, durch alternatives Spleißen entstehende Isoformen: 32 kDa, lange Isoform, und 24 kDa, kurze Isoform.
Application
Durchflusszytometrie-Analyse: Eine frühere Charge wurde von einem unabhängigen Labor zur FC mit Milzzellen verwendet. (Bhattacharya, A., et al. (1981). The Journal of immunology. 127(6):2488-2496).
Immunhistochemische Analyse: Eine frühere Charge wurde von einem unabhängigen Labor zur IH mit Thymusgewebe verwendet. (de Bont, E., et al. (1999). Int. Immunol. 11(8):1295-1306.)
Nachweis von MHC-Klasse II (I-A/I-E) mittels dieses Anti-MHC-Klasse II (I-A/I-E) Antikörpers, Klon M5/114, der zur Verwendung bei WB, FC, IH validiert wurde.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Analysis Note
Beurteilt mittels Western-Blot im Gewebelysat der Mausmilz.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies MHC-Klasse II (I-A/I-E) in 10 µg Gewebelysat der Mausmilz nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABF80CMABF141CMABF80D
description
clone M5/114, from rat
description
clone M5/114.15.2, from rat, Allophycocyanin conjugate
description
clone M5/114.15.2, from rat, redFluor® 710
description
clone M5/114.15.2, from rat, FITC conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
Allophycocyanin conjugate
conjugate
redFluor® 710
conjugate
FITC conjugate
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
Gene Information
mouse ... Cd74(16149)
Gene Information
mouse ... Cd74(16149)
Gene Information
mouse ... Cd74(16149)
Gene Information
mouse ... Cd74(16149)
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
clone
M5/114, monoclonal
clone
M5/114.15.2, monoclonal
clone
M5/114.15.2, monoclonal
clone
M5/114.15.2, monoclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)