MABF1107
Anti-DDX41 Antibody, clone 4D8.2
clone 4D8.2, from mouse
Synonym(e):
DEAD box protein 41, DEAD box protein abstrakt homolog
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4D8.2, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DDX41(51428)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected DDX41 in human ovarian cancer, human cervical cancer, and human prostate cancer tissue.
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected DDX41 in 10 µg of HEPG2 cell lysate
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable