MABE441
Anti-HJURP Antibody, clone 144K/B1
clone 144K/B1, from mouse
Synonym(e):
Holliday junction recognition protein, 14-3-3-associated AKT substrate, Fetal liver-expressing gene 1 protein, Up-regulated in lung cancer 9, HJURP
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
144K/B1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HJURP(55355)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot immmunoprecipitated HJURP in HEK293 cell lysate (Ana Losada, CNIO, Madrid, Spain).
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected HJURP in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable