Fortfahren mit
MABE416
Anti-Cisplatin-DNA-Addukt-Antikörper, Klon ICR4
clone 1CR4, from rat
Synonym(e):
CP9/19, Cisplatin DNA modification
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 443,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
1CR4, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
DB, ELISA, IHC
Citations:
17
€ 443,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rat
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1CR4, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable, dot blot: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG2aκ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Cisplatin-Addukte sind Guanin-Guanin(GG)-DNA-Intrastrang-Quervernetzungen, die durch die chemische Verbindung Cisplatin verursacht werden. Cisplatin wird als platinhaltiges Chemotherapeutikum eingesetzt. Die Vernetzung der DNA löst in der betroffenen Zelle die Apoptose aus. Cisplatin ist bei bestimmten Krebserkrankungen, wie z. B. Hodenkrebs, besonders wirksam. Leider hat Cisplatin, wie die meisten Chemotherapeutika, viele Nebenwirkungen, und die Krebszellen entwickeln in der Regel nach einer gewissen Zeit eine Resistenz gegenüber dem Medikament. Klon ICR4 war früher als Klon CP9/19 bekannt.
Immunogen
Cisplatin-modifizierte native DNA.
Application
Dieser monoklonale Ratten-Antikörper, Anti-Cisplatin-DNA-Addukt-Antikörper, Klon ICR4, ist zur Verwendung in Dot Blot, ELISA und IHC für den Nachweis von Cisplatin-Addukten validiert.
ELISA-Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies Cisplatin-DNA-Addukte mittels ELISA nach (Tilby, M. J., et al. (1991). Cancer Res. 51(1):123-129.; Kothandapani, A., et al. (2011). J Biol Chem. 286(16):14564-14574.; Welters, M. J., et al. (1999). Ann Oncol. 10(1):97-103.; Strobeck, M. W., et al. (2000). Proc Natl Acad Sci USA. 97(14):7748-7753.; Kothandapani, A., et al. (2012). Exp Cell Res. 18(16):1973-1986.).
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies Cisplatin-DNA-Addukte in Plattenepithelkarzinomen von Kopf und Hals nach. (Welters, M. J., et al. (1999). Ann Oncol. 10(1):97-103.).
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Chromatin-Biologie
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper weist eine Spezifität für Cisplatin-modifizierte DNA auf.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Ratten-IgG2aκ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4); 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Dot Blot an unbehandelter und mit Cisplatin behandelter DNA aus HeLa-Zell-Lysaten.
Dot-Blot-Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies Cisplatin-DNA-Addukte in 1,0 und 0,5 µg mit Cisplatin behandelter DNA aus HeLa-Zelllysaten nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HPA014791MABE305MAB4197
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
rat
biological source
rabbit
biological source
rat
biological source
mouse
clone
1CR4, monoclonal
clone
polyclonal
clone
D3B2-2C1, monoclonal
clone
KiS1, monoclonal
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABE41604053252931710