MABE263-AF647
Anti-unmethylated Histone H3 (Lys9) Antibody, clone 9B1-2G6, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
clone 9B1-2G6, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Synonym(e):
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/I, Histone, H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 647
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
9B1-2G6, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Angaben zum Gen
human ... HIST1H3F(8968)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Histone
Chromatin-Biologie (ChIP)
Qualität
A 1:50 dilution of this antibody detected unmethylated Histone H3 (Lys9) in HeLa cells.
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit