Fortfahren mit
MABE1035
Anti-ZBTB46-(ZNF340-)Antikörper, Klon 5A8.1
clone 5A8.1, from mouse
Synonym(e):
Zinc finger and BTB domain-containing protein 46, BTB-ZF protein expressed in effector lymphocytes, BTB/POZ domain-containing protein 4, BZEL, Zinc finger protein 340
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
5A8.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
5A8.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ZBTB46(140685)
General description
Zinkfinger- und BTB-domänenhaltiges Protein 46 (UniProt Q86UZ6; auch bezeichnet als in Effektorlymphozyten exprimiertes BTB-ZF-Protein, BTB/POZ-domänenhaltiges Protein 4, BZEL, auf klassische dendritische Zellen beschränkter Zinkfinger-Transkriptionsfaktor zDC, Zinkfingerprotein 340) wird vom Gen ZBTB46 (auch bezeichnet als BTBD4, ZNF340) (Gen-ID 140685) beim Menschen kodiert. ZBTB46/ZNF340 ist ein Broad-Complex-, Tramtrack-, Bric-a-Brac- und Zinkfingerprotein (BTB-ZF), das in klassischen dendritischen Zellen (cDC) exprimiert wird, jedoch nicht in anderen Immunzellpopulationen, einschließlich plasmazytoider DC, Monozyten oder Makrophagen. Die genomweite ChIP-seq-Analyse zeigt, dass ZBTB46/ZNF340 sich mit mehr als 1.000 Genpromotoren verbindet und als transkriptioneller Repressor gegen viele dieser Zielgene wirkt. Der ZBTB46-Knockout verändert die Zusammensetzung der cDC-Untergruppe in der Milz stark zugunsten von CD8+-DC, er reguliert die Aktivierungswege bei Steady-State-CDC hoch, einschließlich erhöhter creb1- und MHC-II-Expression, und verbessert die cDC-Produktion des vaskulären endothelialen Wachstumsfaktors, was zu einer erhöhten Vaskularisierung von Hautlymphknoten führt. Humanes ZBTB46/ZNF340 ist ein Protein aus 589 Aminosäuren, das eine BTB-Domäne (AS 31–99) und zwei C2H2-Zinkfinger (AS 418–436, 446–468) enthält.
~70 kDa beobachtet. Die Größe der Zielbande erscheint größer als das berechnete Molekulargewicht von 64,08 kDa. In manchen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
GST-markiertes rekombinantes internes Fragment aus der N-terminalen Hälfte von menschlichem TXNIP (ZNF340).
Application
Anti-ZBTB46-(ZNF340-)Antikörper, Klon 5A8.1 (Best.-Nr. MABE1035), ist ein hochspezifischer monoklonaler Maus-Antikörper, der gegen ZBTB46 gerichtet ist und in Immunhistochemie (Paraffin) und in Western Blotting getestet wurde.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:50–1:-250-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde ZBTB46 (ZNF340) in menschlichem Großhirnrinden-, Nieren- und Tonsillengewebeschnitten nachgewiesen.
Biochem/physiol Actions
Klon 5A8.1 zielt auf ein internes Epitop innerhalb der N-terminalen Hälfte von humanem ZBTB46 (ZNF340) ab.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blotting an menschlichem Ovarialgewebelysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde ZBTB46 (ZNF340) in 10 µg menschlichem Ovarialgewebelysat nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)