Merck
MABC87
Anti-CD148/DEP-1-Antikörper, Klon Ab1 (azidfrei)
clone Ab 1, from mouse
Synonym(e):
CD148, DEP-1, Receptor-type tyrosine-protein phosphatase eta, Protein-tyrosine phosphatase eta, R-PTP-eta, Density-enhanced phosphatase 1, DEP1, HPTP eta, Protein-tyrosine phosphatase receptor type J, R-PTP-J
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
100 μG
€ 463,00
€ 463,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-CD148/DEP-1-Antikörper, Klon Ab1 (azidfrei), clone Ab 1, from mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
Ab 1, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... PTPRJ(5795)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
SAB4700728SAB4701121MABS1824
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
-
species reactivity
human
Gene Information
human ... PTPRJ(5795)
Gene Information
human ... PTPRJ(5795)
Gene Information
human ... PTPRJ(5795)
Gene Information
human ... PTPRS(5802)
clone
Ab 1, monoclonal
clone
MEM-CD148/05, monoclonal
clone
MEM-CD148/05, monoclonal
clone
9H3.1, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), inhibition assay: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable
technique(s)
flow cytometry: 10 μL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde CD148/DEP-1 in 10 µg HeLa-Zelllysat nachgewiesen.
Application
Dieser Anti-CD148/DEP-1-Antikörper (Klon Ab1, azidfrei), wurde für die Verwendung in Western Blotting, Immunhistochemie (Paraffin), Inhibitionstests und Immunpräzipitation zum Nachweis von CD148/DEP-1 validiert.
Forschungskategorie
Apoptose & Krebs
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weiteres
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge dieses Antikörpers wurde CD148/DEP-1 in transfizierten Raji-Zellen und HEK293-+/-CD148-HA-Zellen sowie in Lysaten von transfizierten A431D-+/-CD148-Zellen nachgewiesen.
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge dieses Antikörpers wurde CD148/DEP-1 in Nierenlysaten der Maus nachgewiesen (Takahashi, T., et al., (2006) Blood. 108:1234–1242).
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:50-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde CD148/DEP-1 in Epithelzellen von humanem Prostatagewebe nachgewiesen.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge dieses Antikörpers wurde CD148/DEP-1 in gefrorenen Embryos der Maus nachgewiesen. (Takahashi, T., et al., (2003) MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY. 23(5):1817–1831.)
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge dieses Antikörpers wurde CD148/DEP-1 in verschiedenen Mausgeweben wie Niere, Cortex und Hornhaut nachgewiesen. (Takahashi, T., et al., (2006) Blood. 108:1234–1242).
Inhibitionstest: Mit einer repräsentativen Charge dieses Antikörpers wurde die Proliferation von HRMEC′s (primäre humane renale mikrovaskuläre Endothelzellen) gehemmt (Takahashi, T. et al., (2006) Blood. 108:1234-1242).
Immunpräzipitationsanalyse: Mit einer repräsentativen Charge dieses Antikörpers wurde eine Immunpräzipitation von CD148/DEP-1 aus Huvec- und RMEC-Zelllysaten durchgeführt (Takahashi, T., et al., (1999) J. Am. Soc. Nephrol. 10: 2135–2145).
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
General description
CD148, auch bezeichnet als Density-Enhanced-Phosphatase-1 (DEP-1), ist eine membrangebundene Phosphatase, die eine große Anzahl von Zielproteinen und Kinasen dephosphoryliert und somit viele Signalkaskaden reguliert. CD148/DEP-1 spielt eine Rolle bei Adhäsion, Migration, Proliferation und Differenzierung von Zellen. Außerdem spielt CD148/DEP-1 eine Rolle bei der Migration, Adhäsion und Ausbreitung von Makrophagen. Des Weiteren ist CD148/DEP-1 eine zentrale Komponente der T-Zell-Rezeptor-Signalgebung und fungiert als negativer Regulator. CD148/DEP-1 fungiert als positiver Regulator des Überlebens von Endothelzellen und verstärkt die Barrierefunktion von Epithelkontaktstellen bei der Reassemblierung. Außerdem ist CD148/DEP-1 ein wichtiger Regulator von Thrombozytenaktivierung und Thrombose sowie ein Tumorsuppressor. CD148/DEP-1 ist an der Zellmembran lokalisiert, insbesondere an Zellprojektionen, am Faltensaum und Zellkontaktstellen. Es wird in Lymphozyten und Epithelzellen exprimiert, wobei die Expression mit steigender Zelldichte zunimmt.
~260 kDa gemessen.
Dieses Protein ist stark glykosyliert und kann über dem berechneten Molekulargewicht von 146 kDa (Isoform 1) bzw. 57 kDa (Isoform 2) liegen. In manchen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
His-markiertes rekombinantes Protein, das humanem CD148/DEP-1 entspricht.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales IgG1κ der Maus in Puffer mit PBS ohne Konservierungsstoffe.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Empfehlungen zur Handhabung: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c