Fortfahren mit
MABC632
Anti-MAP3K5-Antikörper, Klon 2E4
ascites fluid, clone 2E4, from mouse
Synonym(e):
Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 5, Apoptosis signal-regulating kinase 1, ASK-1, MAPK/ERK kinase kinase 5, MEK kinase 5, MEKK 5
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 340,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2E4, monoclonal
Application:
ELISA, FACS, ICC, IHC, WB
Citations:
1
€ 340,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
2E4, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAP3K5(4217)
General description
Mitogen-aktivierte Proteinkinase-Kinase-Kinase 5 (MAP3K5) (andere Bezeichnungen sind MAPK/ERK-Kinase 5 (MEK-Kinase 5; MKK 5) oder Apoptosesignal-regulierende Kinase-1-(ASK-1-)Protein) ist eine Serin-/Threonin-Kinase, die Teil des MAP-Kinase-Signaltransduktionswegs ist. Der MAP-Kinase-Signalweg ist von zentraler Bedeutung für mehrere Signalkaskaden, die u. a. bei der Bestimmung des Zellschicksals bei der Differenzierung und des Zellüberlebens bei der Apoptose helfen. MAP3K5 ist entscheidend für die angeborene Immunreaktion gegen zahlreiche Pathogene, und MAP3K5 vermittelt auch die Reaktionen der Zellen auf verschiedene zelluläre Stressfaktoren wie oxidativer Stress und Reaktionen, die durch inflammatorische Signalstoffe wie TNF oder LPS vermittelt werden. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass MAP3K5 an Krebs-, Diabetes-, Herz-Kreislauf- und neurodegenerativen Erkrankungen beteiligt ist. MAP3K5 ist membranassoziiert, jedoch nicht direkt an die Membran gebunden. Ihre Expression ist daher primär im endoplasmatischen Retikulum lokalisiert, kann aber unter bestimmten Bedingungen stark perinukleär werden. Sie kommt in den meisten Geweben vor, in großer Menge in Herz und Pankreas. Ihre Aktivität wird über Phosphorylierungs- und Dephosphorylierungsprozesse sowie durch Interaktionen mit vielen anderen Proteinpartnern reguliert, bei denen sie zahlreiche multimolekulare Zellsignalkomplexe bilden. Der monoklonale Anti-MAP3K5-Maus-Antikörper, Klon 2E4, von EMD-Millipore wurde im Western Blotting mit rekombinantem MAP3K5-Protein vom Menschen, in der Immunhistochemie mit Paraffin-eingebetteten Gewebeschnitten von menschlichem Tumorgewebe, in der Immunfluoreszenz-Immunzytochemie sowie in der Durchflusszytometrie an humanen HeLa-Zellen in Kulturen getestet.
~155 kDa beobachtet. In manchen Lysaten können nicht charakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
Aufgereinigtes rekombinantes Fragment von in E. coli exprimierter menschlicher MAP3K5.
Application
Der Anti-MAP3K5-Antikörper, Klon 2E4, ist ein hochspezifischer monoklonaler Maus-Antikörper, der gegen MAP3K5 gerichtet ist und in Western Blotting, IHC, ICC, Durchflusszytometrie und ELISA getestet wurde.
Forschungs-Unterkategorie
Apoptose – Weiteres
Forschungskategorie
Apoptose & Krebs
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:100–1:1.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde MAP3K5 in humanem Pankreas-, Herz-, Brustkrebs- und Prostatagewebe nachgewiesen.
Immunzytochemische Analyse: Mit einer 1:200–1:1.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde MAP3K5 in HeLa-Zellen nachgewiesen.
Durchflusszytometrische Analyse: Mit einer 1:200–1:400-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde MAP3K5 in HeLa-Zellen nachgewiesen.
ELISA: Mit einer repräsentativen Charge wurde MAP3K5 in ELISA (direkt) nachgewiesen.
Die optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physical form
Monoklonale Maus-IgG2b-Aszitesflüssigkeit mit bis zu 0,1 % Natriumazid.
Nicht aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blotting in HepG2-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit einer 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wurde MAP3K5 in 10 µg HepG2-Zelllysat nachgewiesen.
Kontrolle
HepG2-Zelllysat
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich unautorisierter kommerzieller Verwendung, In-vitro-Diagnostik, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jeglicher Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABS494MABS1202WH0011183M1
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
2E4, monoclonal
clone
PA214, monoclonal
clone
3F6.5, monoclonal
clone
3H3, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
Gene Information
human ... MAP3K5(4217)
Gene Information
human ... MAP3K5(4217)
Gene Information
human ... MAP2K7(5609)
Gene Information
human ... MAP4K5(11183)
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABC63204053252910005