Fortfahren mit
MABC34
Anti-Beclin-1-Antikörper, Klon 9A1.1
clone 9A1.1, from mouse
Synonym(e):
Beclin-1, Coiled-coil myosin-like BCL2-interacting protein, Protein GT197
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
9A1.1, monoclonal
Application:
FACS, IHC, WB
Citations:
1
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
9A1.1, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ABC118SAB1306484SAB1306537
Gene Information
human ... BECN1(8678)
Gene Information
human ... BECN1(8678)
Gene Information
human ... BECN1(8678)
Gene Information
human ... BECN1(8678)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
9A1.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
-
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human, mouse
General description
Das Beclin-1 (BECN1)-Gen kodiert ein 60 kDa großes Coiled-Coil-Protein, das mit dem prototypischen Apoptoseinhibitor Bcl-2 interagiert (1). Beclin-1 fördert die Autophagie in autophagie-defekten Hefen mit einer gezielten Unterbrechung von agp6/vps30 und in menschlichen MCF7-Brustkrebszellen. Die die Autophagie fördernde Aktivität von Beclin-1 in MCF7-Zellen steht im Zusammenhang mit der Hemmung der zellulären Proliferation von MCF7, der In-vitro-Klonogenität und der Tumorentstehung. Außerdem wurde festgestellt, dass sie die neurodegenerative Pathologie in αSynuclein-Modellen von Parkinson′und Lewy-Körper-Krankheiten verbessert. Die endogene Expression des Beclin-1-Proteins ist in menschlichen Brustepithelkarzinom-Zelllinien und -Geweben häufig gering, während es in normalen Brustepithelien ubiquitär und in hoher Konzentration exprimiert wird (2). Es wurde auch gezeigt, dass Beclin-1 ein Leucin-reiches Kern-Export-Signalmotiv enthält, was die Möglichkeit eröffnet, dass seine Autophagie- und/oder Tumorsuppressorfunktion einen regulierten, CRM1-abhängigen, nukleozytoplasmatischen Transport erfordert (3).
~54 kDa beobachtet
Immunogen
GST-markiertes rekombinantes Protein, das dem menschlichen Beclin-1 entspricht.
Application
Der Anti-Beclin-1-Antikörper, Klon 9A1.1, weist die Konzentration von Beclin-1 nach und wurde für die Verwendung in Western-Blot und IHC(P) und Durchflusszytometrie publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Apoptose und Krebs
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weiteres
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:1.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde Beclin-1 in menschlichem kolorektalem Adenokarzinomgewebe nachgewiesen.
Durchflusszytometrische Analyse: Mit 1 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde Beclin-1 in HeLa-Zellen nachgewiesen.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2aκ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western-Blot in Raji-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde Beclin-1 in 10 µg Raji-Zelllysat nachgewiesen.
Kontrolle
Raji-Zelllysat
Other Notes
Ersetzt: MABN16
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cláudia Caldeira et al.
Frontiers in aging neuroscience, 9, 277-277 (2017-09-16)
Alzheimer's disease (AD) is characterized by a progressive cognitive decline and believed to be driven by the self-aggregation of amyloid-β (Aβ) peptide into oligomers and fibrils that accumulate as senile plaques. It is widely accepted that microglia-mediated inflammation is a
Artikel
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABC34-25UG04054839350429