MABC1210
Anti-Hox-C10 Antibody, clone 2F11.1
clone 2F11.1, from mouse
Synonym(e):
Homeobox protein Hox-C10, Homeobox protein Hox-3I
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2F11.1, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HOXC10(3226)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Transkriptionsfaktoren
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Hox-C10 in human colon cancer tissue, as well as in normal kidney and panreas tissue sections.
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Hox-C10 in 10 µg of MCF-7 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1