Fortfahren mit
MABC1174
Anti-MS4A4A-Antikörper, Klon 3F2
clone 3F2, from mouse
Synonym(e):
Membrane-spanning 4-domains subfamily A member 4A, CD20 antigen-like 1, Four-span transmembrane protein 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3F2, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3F2, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
General description
25,44 kDa (Isoform 1) und 19,68 kDa (Isoform 2) berechnet.
Membranspannende-4-Domänen-Unterfamilie-A-Mitglied-4A (UniProt Q96JQ5; auch bekannt als CD20-Antigen-ähnlich-1, Vier-Spannen-Transmembranprotein-1) wird beim Menschen durch das MS4A4A-Gen (auch bekannt als 4SPAN1, CD20L1, MS4A4) (ORF HDCME31P; Gen-ID 51338) kodiert. Humanes MS4A4A gehört zur Genfamilie, die für die MS4A-Proteine mit vier Transmembrandomänen kodiert, die wahrscheinlich die zelluläre Signaltransduktion vermitteln, indem sie als Signalmoleküle der Zelloberfläche und intrazelluläre Adapterproteine fungieren, obwohl ihre exakten Funktionen noch charakterisiert werden müssen. MS4A4A-Immunreaktivität kann bei der CD14+- und CD16+-Monozyten-Population aus isolierten humanen Leukozyten des peripheren Bluts sowie auf der Oberfläche von alternativ aktivierten (M2), nicht jedoch klassisch aktivierten (M1) Makrophagen aus humanen PBMCs nachgewiesen werden. Die mittels quantitativer RT-PCR-Analyse ermittelte Gewebeverteilung zeigte unter allen untersuchten nicht-hämatopoetischen Geweben nur in der Lunge einen nachweisbaren MS4A4A-mRNA-Gehalt, während in B-Zellen, die aus normalem Blut isoliert wurden, oder in Tonsillengewebe kein MS4A4A-Transkript nachgewiesen werden konnte. Bei MS4A4A-Expressionsprofilen an 14 Blutproben von Patienten mit chronischer lymphatischer Leukämie (CLL) wurde eine CLL-Probe mit hoher Konzentration ermittelt. Das humane MS4A4A-Protein besteht aus vier Transmembrandomänen (AS 65–85, 99–119, 138–158, 180–200), wobei das N- und das C-terminale Ende intrazellulär lokalisiert sind (AS 1–64, 201–239).
Immunogen
300-19-Maus-prä-B-Zellen, die humanes MS4A4A-GFP-Fusionsprotein exprimieren.
Epitop: Extrazelluläre Domäne.
Application
Dieser Anti-MS4A4A-Antikörper, Klon 3F2, ist zur Verwendung in der Durchflusszytometrie für den Nachweis von MS4A4A validiert.
Durchflusszytometrie-Analyse: Eine repräsentative Charge wies, wenn sie mit Alexa Fluor 647 vorkonjugiert wurde, Subpopulationen mit einer Immunreaktivität gegen Oberflächen-MS4A4A bei den CD14+- und CD16+-Zellen in der gegateten Monozyten-Population aus isolierten humanen Leukozyten des peripheren Bluts nach (mit freundlicher Genehmigung von Julie Deans, PhD, University of Calgary, Alberta, Kanada).
Durchflusszytometrie-Analyse: Eine repräsentative Charge wies, wenn sie mit Alexa Fluor 647 vorkonjugiert wurde, selektiv MS4A4A-Immunreaktivität bei alternativ aktivierten (M2), nicht jedoch bei klassisch aktivierten (M1) Makrophagen nach, die in vitro aus menschlichen Monozyten des peripheren Bluts erzeugt wurden (mit freundlicher Genehmigung von Julie Deans, PhD, University of Calgary, Alberta, Kanada)
Forschungskategorie
Apoptose & Krebs
Forschungsunterkategorie
Immunologische Signalisierung
Biochem/physiol Actions
Die genaue Lokalisation des extrazellulären Epitops oder die Reaktivität des Klons 3F2 gegenüber der gespleißten Isoform 2 (UniProt Q96JQ5-2), bei der die zweite extrazelluläre Schleife fehlt, wurde nicht bestimmt.
Physical form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG1κ-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt.
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Durchflusszytometrie-Analyse der MS4A4A-GFP-Expression in transfizierten BJAB-Burkitt-Lymphomzellen.
Durchflusszytometrie-Analyse: 1,0 µg dieses Antikörpers wiesen die Expression des exogen transfizierten humanen MS4A4A-GFP-Fusionsproteins in BJAB-Burkitt-Lymphomzellen nach.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABC117404055977351682