Fortfahren mit
MAB9670
Anti-Echovirus-Antikörper (Mischung aus sechs Antikörpern)
ascites fluid, Chemicon®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 625,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
IF
Citations:
4
€ 625,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
Immunogen
Epitop: Mischung aus sechs monoklonalen Antikörpern
Application
Anti-Echovirus-Antikörper (Mischung aus sechs Antikörpern) ist eine Antikörper-Mischung gegen das Echovirus für die Verwendung in IF.
Forschungskategorie
Infektionskrankheiten
Forschungsunterkategorie
Infektionskrankheiten – viral
IFA bei 1:100.
Mit einem proteinhaltigen Puffer mit einem pH-Wert von 7,5 bis 8,0 oder einem anderen stabilisierenden Medium verdünnen.
Endgültige Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Reagiert mit den Echoviren 4, 6, 9, 11, 30 und 34.
KREUZREAKTIVITÄTEN:
Keine Kreuzreaktivität mit CMV, HSV-1 und HSV-2, Parainfluenzavirus-Typen 1, 2 und 3, Poliovirus-Typen 1 und 3 sowie Mumpsvirus.
Physical form
Aszites, mit 0,1 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei -20 °C in praktischen, unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich der unautorisierten kommerziellen Verwendung, In-vitro-Diagnostik, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jeglicher Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB9410MAB8251MAB819
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
clone
monoclonal
clone
monoclonal
clone
A1, monoclonal, A3, monoclonal
clone
231-9F, monoclonal, 233-4D, monoclonal, 251-12A, monoclonal, 341-7H, monoclonal, 343-5G, monoclonal, 354-8B, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c