MAB8594
Anti-RSV Antibody, fusion protein, clone 143-6C
About This Item
Antikörperform
purified antibody
Qualitätsniveau
Klon
143-6C
monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Konzentration
(Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.)
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
Isotyp
IgG
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Final working dilutions must be determined by end user.
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable