Fortfahren mit
MAB5488
Anti-CRABP2-Antikörper
ascites fluid, Chemicon®
Synonym(e):
CRABPII
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 463,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
monoclonal
Application:
ELISA, ICC, WB
Citations:
11
€ 463,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
Immunogen
Rekombinantes humanes CRABPII von voller Länge.
Application
Verwenden Sie den Anti-CRABP2-Antikörper (monoklonaler Maus-Antikörper), der in ELISA, WB und ICC validiert wurde, zum Nachweis von CRABP2, auch bezeichnet als zelluläres Retinsäure-bindendes Protein II.
Biochem/physiol Actions
Reagiert mit dem zellulären Retinsäure-bindenden Protein II. (CRABPII). Keine Kreuzreaktivität mit CRABPI.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shelei Pan et al.
Fluids and barriers of the CNS, 21(1), 4-4 (2024-01-09)
CSF has long been accepted to circulate throughout the subarachnoid space, which lies between the arachnoid and pia maters of the meninges. How the CSF interacts with the cellular components of the developing postnatal meninges including the dura, arachnoid, and
Temporal blastemal cell gene expression analysis in the kidney reveals new Wnt and related signaling pathway genes to be essential for Wilms' tumor onset.
Maschietto, M; Trape, AP; Piccoli, FS; Ricca, TI; Dias, AA; Coudry, RA; Galante et al.
Cell Death & Disease null
Shuiliang Yu et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 41(1), 88-88 (2022-03-10)
Resistance to standard therapy is a major reason for the poor prognosis of pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC). Developing novel therapy to overcome PDAC drug-resistance is urgently needed. CRABP-II was highly expressed in all PDAC but not expressed in normal pancreatic
Yan Zheng et al.
Molecular immunology, 55(3-4), 283-291 (2013-04-04)
T cell anergy is one of the mechanisms contributing to peripheral tolerance, particularly in the context of progressively growing tumors and in tolerogenic treatments promoting allograft acceptance. We recently reported that early growth response gene 2 (Egr2) is a critical
Matt J Matrongolo et al.
Development (Cambridge, England), 150(18) (2023-08-17)
Secondary lissencephaly evolved in mice due to effects on neurogenesis and the tangential distribution of neurons. Signaling pathways that help maintain lissencephaly are still poorly understood. We show that inactivating Twist1 in the primitive meninges causes cortical folding in mice.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MAB548804053252616372