Fortfahren mit
MAB5366
Anti-Reelin-Antikörper, AS 164–189 Mreelin, Klon 142
clone 142, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
reelin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 529,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
142, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
50
€ 529,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1264
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
142, monoclonal
species reactivity
mouse, vertebrates, human
species reactivity (predicted by homology)
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RELN(5649)
General description
Die hochgradig geschichtete Struktur der Großhirnrinde wird durch das Muster der neuronalen Zellmigrationen bestimmt. Der erste Schritt ist die Bildung der primordialen Schicht, der Vorplatte, die aus radialen Gliazellen und den frühesten Neuronen besteht. Zu diesen Neuronen gehören die Cajal-Retzius-Neuronen. Im nächsten Schritt teilt sich die Vorplatte in eine oberflächliche (marginale) Zone, in der sich die Cajal-Retzius-Neuronen befinden, und in eine tiefe Unterplatte, in der sich die Neuronen bilden. Neuronen, die aus der Unterplatte migrieren, bilden die kortikale Platte. Diese Migration findet auf den radialen Gliafasern statt.
Die Reeler-Mutante in der Maus zeigt ein anormales Muster der Zellmigration im gesamten zerebralen und zerebellaren Kortex. Die Vorplatte bildet sich normal aus, und die Neuronen differenzieren sich zu den richtigen Zeitpunkten in der ventrikulären Zone. Anstatt jedoch die normale „Inside-out“-Anordnung der Neuronen in der kortikalen Platte zu bilden, befinden sich die älteren Neuronen am weitesten von der ventrikulären Zone entfernt, während die jüngeren Neuronen überhaupt nicht weit migrieren. Die Großhirnrinde der Reeler-Maus ist im Vergleich zur Wildtyp-Maus invertiert.
Der Defekt bei den Reeler-Mäusen scheint in der Produktion eines extrazellulären Matrixproteins durch die Cajal-Retzius-Zellen zu liegen (D′Arcangelo et al., 1995, Nature 374:719-723.; Ogawa et al., 1995 Neuron 14:899-912.) Dieses 388-kDa-Protein wird von Wildtyp-Mäusen gebildet, nicht aber von den Reeler-Mutanten. Es wird angenommen, dass dieses Reelin-Protein für die Positionierung des migrierenden Neurons innerhalb der kortikalen Platte entscheidend ist (Abbildung 1). In Abwesenheit von Reelin wäre das wandernde Neuron „verloren“, und die kortikale Platte wäre anormal. Wir kennen noch nicht die Mechanismen, durch die Reelin die Zellen über ihre Position informiert, wie die Zelle auf Reelin reagiert und warum das Fehlen von Reelin zu einer „invertierten“ Platte führen sollte. Die Identifizierung des Proteins, für das das Reeler-Gen kodiert, sollte es uns jedoch ermöglichen, mit diesen Studien zu beginnen.
In Western-Blot kann Reelin als drei Banden ~400–450, 300 und 180–200 kDa erscheinen.
Immunogen
Epitop: AS 164–189
Rekombinantes Reelin-Aminosäuren 40–189.
Application
Dieser Anti-Reelin-Antikörper, AS 164–189 mreelin, Klon 142, ist zur Verwendung in IH und WB für den Nachweis von Reelin validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Wachstumskegel & Axonale Wegfindung
Western-Blot:
1:250-1:500, in Western-Blot erscheint Reelin als drei Banden ~400–450, 300 und 180–200 kDa.
Immunhistochemie:
1:250-1:500, 4 % PFA-fixiertes Gewebe. Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in IH verwendet.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Reelin. Das Epitop liegt zwischen den Aminosäuren 164 und 189.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1 in Puffer mit 0,02 M Phosphatpuffer mit 0,25 M NaCl und 0,1 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 ºC in unverdünnten Aliquoten ab Empfangsdatum 6 Monate haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
Leber oder Niere der Maus
Routinemäßig beurteilt mittels Western-Blot an Hirn-Lysaten der Maus.
Western-Blot-Analyse:
Mit einer 1:1.000-Verdünnung dieser Charge wurde Reelin in 10 μg Maushirn-Lysat nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB5364MAB382ABN45
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
culture supernatant
antibody form
affinity isolated antibody
clone
142, monoclonal
clone
G10, monoclonal
clone
1, monoclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
species reactivity
mouse, vertebrates, human
species reactivity
rodent, mouse, rat
species reactivity
bovine, rat, rabbit (weakly), human
species reactivity
mouse, human
Gene Information
human ... RELN(5649)
Gene Information
human ... RELN(5649)
Gene Information
human ... MBP(4155)
rat ... Mbp(24547)
Gene Information
human ... MYRF(745)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Brian R Mullen et al.
ASN neuro, 5(1), e00106-e00106 (2013-01-10)
Genetic and environmental factors are both likely to contribute to neurodevelopmental disorders, including ASDs (autism spectrum disorders). In this study, we examined the combinatorial effect of two factors thought to be involved in autism--reduction in the expression of the extracellular
Akira Sobue et al.
Scientific reports, 8(1), 13046-13046 (2018-08-31)
Reelin protein (RELN), an extracellular matrix protein, plays multiple roles that range from embryonic neuronal migration to spine formation in the adult brain. Results from genetic studies have suggested that RELN is associated with the risk of psychiatric disorders, including
Csaba Varga et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 25(11), 4430-4449 (2015-03-20)
Transcription factors contribute to the differentiation of cortical neurons, orchestrate specific interneuronal circuits, and define synaptic relationships. We have investigated neurons expressing chicken ovalbumin upstream promoter transcription factor II (COUP-TFII), which plays a role in the migration of GABAergic neurons.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MAB536604053252503481