Fortfahren mit
MAB5264
Anti-Nervenwachstumsfaktorrezeptor-(p75-)Antikörper, Klon 8211
clone 8211, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
NGF-Receptor p75, Low Affinity NGF Receptor, NGFR
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 557,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
8211, monoclonal
Application:
ICC, IHC (p), WB
Citations:
10
€ 557,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
8211, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NTF3(4908)
General description
Der niedrigaffine NGFR (Nerve Growth Factor Receptor, Nervenwachstumsfaktorrezeptor) ist ein Membran-überspannendes Glykoprotein mit 75 kDa und fehlender intrinsischer Tyrosinkinase-Aktivität. p75NGFR interagiert mit dem hochaffinen NGF-Rezeptor TrkA und potenziert die TrkA-Signalisierung bei niedrigen NGF-Konzentrationen. Der p75-Rezeptor bindet den Nervenwachstumsfaktor, den Brain-Derived Neurotrophic Factor, Neurotrophin-3 und Neurotrophin-4 mit unterschiedlichen Spezifitäten. p75NGFR spielt eine wichtige Rolle bei der Signalisierung des neurotrophen Faktors und moduliert nachweislich die Anfälligkeit von selektiven Zellpopulationen für den programmierten Zelltod. Er wird in vielen neuronalen Zelltypen exprimiert, einschließlich zahlreicher embryonaler Formen und der Rezeptor kann zum Isolieren von neuronalen Vorläuferzellen verwendet werden.
75 kDa
Immunogen
Membranfragmente der Melanomzelllinie WM-9 (Herlyn et al., 1983).
Application
Anti-Nervenwachstumsfaktorrezeptor-(p75-)Antikörper, Klon 8211, ist ein Antikörper gegen den Nervenwachstumsfaktorrezeptor (p75) und wird in IC, IH, IH(P) und WB verwendet.
Immunhistochemie: 5–10 μg/ml
Immunzytochemie: 5–10 μg/ml
Immunhistochemie an Paraffinschnitten: Cattoretti, Blood 81:1726-1738, 1993. http://www.bloodjournal.org/cgi/reprint/81/7/1726.pdf
Western Blot: 1 µg/ml
Immunabsorbierende Aufreinigung von NGF-Rezeptoren
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Reagiert mit NGF-Rezeptoren im menschlichen System.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Other Notes
Ersetzt: 04-1111
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N5408N3908MAB5260
description
clone 8211, Chemicon®, from mouse
description
clone ME20.4, ascites fluid
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
clone 27/21, Chemicon®, from mouse
clone
8211, monoclonal
clone
ME20.4, monoclonal
clone
polyclonal
clone
27/21, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
species reactivity
human
species reactivity
racoon, monkey, pig, human, feline
species reactivity
rat
species reactivity
human, rat, mouse, bovine
Gene Information
human ... NTF3(4908)
Gene Information
human ... NGFR(4804)
Gene Information
rat ... Ngfr(24596)
Gene Information
human ... NTF3(4908)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody form
ascites fluid
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Was ist los?
WGK 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)