Fortfahren mit
MAB4337
Anti-UTF-1-Antikörper, Klon 5G10.2
clone 5G10.2, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Anti-AI505934
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 506,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
5G10.2, monoclonal
Application:
ELISA, ICC, WB
Citations:
28
€ 506,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
5G10.2, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
input
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... UTF1(8433)
General description
UTF1 ist ein Transkriptionsfaktor, der ursprünglich aufgrund seiner Expression in embryonalen Stammzellen (ES), embryonalen Karzinomzellen (EC) und Keimbahngeweben identifiziert wurde. In adulten Geweben wurde keine Expression gefunden. Damals ging man davon aus, dass UTF1 eine wichtige Rolle bei frühen molekularen Ereignissen der Embryogenese spielen könnte. Spätere Studien haben gezeigt, dass UTF1 ein Ziel des Oct-4/Sox-2-Komplexes ist, einer Schlüsseldeterminante der Pluripotenz in Stammzellen
Immunogen
Rekombinantes GST-Fusionsprotein, menschliches UTF-1
Application
Der Anti-UTF-1-Antikörper, Klon 5G10.2, weist die UTF-1-Konzentration nach und wurde veröffentlicht und für die Verwendung in ELISA, WB und IC validiert.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABD79MABN807FCMAB112F
description
clone 5G10.2, Chemicon®, from mouse
description
clone 3G11.2, from mouse
description
clone 3G10.1, from mouse
description
clone 6G1.2, from mouse, FITC conjugate
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human, rat
species reactivity
human, rat, mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
human ... UTF1(8433)
Gene Information
human ... FOXG1(2290)
Gene Information
human ... EYS(346007)
Gene Information
human ... SOX2(6657)
mouse ... Sox2(20674)
rat ... Sox2(499593)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
FITC conjugate
clone
5G10.2, monoclonal
clone
3G11.2, monoclonal
clone
3G10.1, monoclonal
clone
6G1.2, monoclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)