Merck
MAB3560-C
Sigma-Aldrich
Anti-8-Oxoguanin, Klon 483.15 Antikörper (Aszites-frei)
clone 483.15, from mouse
Synonym(e):
8-Oxoguanine
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
483.15, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, human, monkey, bovine, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Methode(n)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgMκ
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... OGG1(4968)
Allgemeine Beschreibung
8-Oxoguanin ist ein mutagenes, oxidatives Schädigungsprodukt von Guanin. Die oxidativ geschädigte Base 8-Oxoguanin entsteht in der DNA aller lebenden Organismen aufgrund der Anwesenheit reaktiver Sauerstoffspezies in den Zellen. DNA-Schäden bedrohen die Gesundheit der in jedem DNA-Molekül gespeicherten genetischen Information; es gibt jedoch Enzyme in den Zellen, die vor der mutagenen Wirkung dieser Schädigung schützen. 8-Oxoguanin ist eine der häufigsten und am besten charakterisierten DNA-Läsionen, die durch oxidativen Stress entstehen. Man schätzt, dass pro Säugetierzelle und Tag etwa 180 Guanine zu 8-oxoG oxidiert werden. 8-oxoG ist eine fehlkodierende Läsion, die Transversionsmutationen von G:C nach T:A oder T:A nach G:C verursachen kann. Diese Läsion sammelt sich mit zunehmendem Alter in der DNA an und wurde bereits mit verschiedenen Krebsarten und Krankheiten wie Alzheimer und Parkinson in Verbindung gebracht.
Spezifität
8-Oxoguanin. Im kompetitiven ELISA zeigte das Monoklonal keine Reaktivität mit dGMP, dAMP, dCMP oder TMP in mikromolaren Konzentrationen. Eine Konkurrenz wurde nur beobachtet, wenn die Konzentrationen in den millimolaren Bereich erhöht wurden.
Die Ziel-DNA-Modifikation ist nicht speziesspezifisch.
Immunogen
8-Oxoguanin adsorbiert auf Aluminiumoxid.
Anwendung
Dieser Anti-8-Oxoguanin, Klon 483.15 Antikörper (Aszites-frei) ist für die Verwendung in der Immunzytochemie, Immunhistochemie und im Western-Blot für den Nachweis von 8-Oxoguanin validiert.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden Zellen mit 8-Oxoguanin(8-oxoG)-Immunreaktivität in den Bereichen der zentralen Venen (CV) und der portalen Trias (PT) von in Paraffin eingebetteten Kesselleberschnitten nachgewiesen (García-Vaquero, M., et al. (2012). Animal.6(9):1435-1443).
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde eine erhöhte nukleare 8-Oxoguanin(8-oxoG)-Immunreaktivität in in Paraffin eingebetteten koronalen Hippocampusschnitten von Mäusen nachgewiesen, die durch fluoreszierende Immunhistochemie zur Expression der mutierten mitochondrialen Isoform Uracil–DNA-Glycosylase veranlasst wurden (Lauritzen, K.H., et al. (2011). DNA Repair (Amst). 10(6):639-653).
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde eine signifikant erhöhte 8-Oxoguanin(8-oxoG)-Immunreaktivität in den Ovarien neugeborener Mäuse nach Exposition gegenüber dem ovotoxischen Wirkstoff 4-Vinylcyclohexen-Diepoxid (VCD), Methoxychlor (MXC) oder Menadion (MEN) in einer Kultur mittels Fluoreszenz-Immunhistochemie nachgewiesen (Sobinoff, A.P., et al. (2010). Toxicol. Sci. 118(2):653-666).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde eine signifikant erhöhte 8-Oxoguanin(8-oxoG)-Immunreaktivität in RINm5F-Insulinomzellen der Ratte nach Behandlung mit IL-1beta oder dem ROS-Induktor Menadion nachgewiesen (Mehmeti, I., et al. (2011). Biochim. Biophys. Acta. 1813(10):1827-1835).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde eine signifikant erhöhte nukleare 8-Oxoguanin(8-oxoG)-Immunreaktivität in humanen AC16-Kardiomyozyten bei einer Infektion mit dem hämoflagellaten Protozoenparasiten Trypanosoma cruzi festgestellt (Ba, X., et al. (2010). J. Biol. Chem. 285(15):11596-11606).
Immunzytochemische Analyse: Mit repräsentativen Chargen wurde eine durch Nährstoffentzug induzierte Erhöhung der nuklearen 8-Oxoguanin(8-oxoG)-Immunreaktivität von HeLa- und COS-7-Zellen mittels Fluoreszenz-Immunzytochemie nachgewiesen (Conlon, K.A., et al. (2003). DNA Repair (Amst). 2(12):1337-1352; Conlon, K.A., et al. (2000). J. Histotechnol. 23(1):37-44).
ELISA-Analyse: Die Spezifität einer repräsentativen Charge für 8-Oxoguanin wurde durch einen kompetitiven ELISA bestätigt. Eine Konkurrenz durch dGMP, dAMP, dCMP oder TMP wurde nur beobachtet, wenn die Konzentrationen in den millimolaren Bereich erhöht wurden.
Qualität
Beurteilt mittels Immunzytochemie an HeLa-Zellen.
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:50-Verdünnung dieses Antikörpers wies 8-Oxoguanin in HeLa-Zellen nach.
Verlinkung
Ersetzt: MAB3560
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgMκ-Antikörper in PBS ohne Konservierungsstoffe (ohne Azid).
Format: Aufgereinigt
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Knut H Lauritzen et al.
DNA repair, 10(6), 639-653 (2011-05-10)
Mitochondria are highly dynamic organelles that can be actively transported within the cell to satisfy local requirements. They are vital for providing cellular energy, but are also an important endogenous source of reactive oxygen species. The distribution of mitochondria is
Immunofluorescent localization of the murine 8-oxoguanine DNA glycosylase (mOGG1) in cells growing under normal and nutrient deprivation conditions.
Conlon, KA; Zharkov, DO; Berrios, M
DNA Repair null
Ilir Mehmeti et al.
Biochimica et biophysica acta, 1813(10), 1827-1835 (2011-07-26)
Pro-inflammatory cytokine-mediated beta cell apoptosis is activated through multiple signaling pathways involving mitochondria and endoplasmic reticulum. Activation of organelle-specific caspases has been implicated in the progression and execution of cell death. This study was therefore performed to elucidate the effects
Alexander P Sobinoff et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 118(2), 653-666 (2010-09-11)
Mammalian females are born with a finite number of nonrenewing primordial follicles, the majority of which remain in a quiescent state for many years. Because of their nonrenewing nature, these "resting" oocytes are particularly vulnerable to xenobiotic insult, resulting in
Xueqing Ba et al.
The Journal of biological chemistry, 285(15), 11596-11606 (2010-02-11)
In this study, we demonstrate that human cardiomyocytes (AC16) produce reactive oxygen species (ROS) and inflammatory cytokines in response to Trypanosoma cruzi. ROS were primarily produced by mitochondria, some of which diffused to cytosol of infected cardiomyocytes. These ROS resulted