Fortfahren mit
MAB3418A5
Anti-MAP2-Antikörper, Klon AP20, Alexa Fluor 555-Konjugat
clone AP20, from mouse, ALEXA FLUOR 555
Synonym(e):
Microtubule-associated protein 2, MAP-2, MAP2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 518,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR 555
Clone:
AP20, monoclonal
Application:
ICC
Citations:
3
€ 518,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR 555
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
AP20, monoclonal
species reactivity
rat, Xenopus, bovine, chicken, human, quail, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
chicken ... Map2(424001)
frog ... Map2(780043)
human ... MAP2(4133)
mouse ... Map2(17756), Map2(281294)
rat ... Map2(25595)
General description
Das Mikrotubuli-assoziierte Protein 2 (MAP-2) ist ein reichlich vorkommendes neuronales zytoskeletales Protein, das an Tubulin bindet, Mikrotubuli stabilisiert (Herzog und Weber, 1978) und als hervorragender Neuronenmarker gilt. MAP-2 ist essenziell für die Entwicklung und Erhaltung der neuronalen Morphologie (Matus, 1991). In Neuronen wurden drei primäre Isoformen von MAP-2 identifiziert: die hochmolekularen Formen MAP2a und MAP2b sowie die niedermolekulare Form MAP2c (die sich aus der alternativen Spaltung des MAP2-Gens ergibt). (Chung et al., 1996). Die niedermolekulare Isoform MAP2c wird im sich entwickelnden Gehirn exprimiert und während der Reifung des Hirns herunterreguliert, wogegen die hochmolekulare Form MAP2b sowohl im sich entwickelnden als auch im erwachsenen Hirn exprimiert wird. MAP2a tritt erst im ausgereiften Hirn auf (Tucker, 1990). Alle diese Formen binden an Mikrotubuli, wobei die Bindung durch eine Domäne nahe dem Carboxylterminus erfolgt, die entweder drei oder vier ähnliche Wiederholungen eines 31-Aminosäuren-Motivs enthält (Lewis et al., 1988). MAP-2-, MAP-4- und die Tau-Proteine gehören zur Familie der wärmebeständigen, mit Mikrotubuli assoziierten Proteine.
~230 kDa beobachtet.
Application
Dieser Anti-MAP2-Antikörper, Klon AP20, Alexa Fluor 555-Konjugat, ist zur Verwendung in der Immunhistochemie für den Nachweis von MAP2 validiert.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG, an Alexa Fluor 555 konjugiert, in PBS mit 0,1 % Natriumazid und 15 mg/ml BSA.
Analysis Note
Durch Immunzytochemie in primären E18-Rattenkortexzellen beurteilt.
Immunzytochemische Analyse: Mit einer Verdünnung von 1:100 dieses Antikörpers wurde MAP2 in primären E18-Rattenkortexzellen nachgewiesen.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB3418BFCMAB318PEMAB378
description
clone AP20, from mouse, ALEXA FLUOR 555
description
clone AP20, from mouse, biotin conjugate
description
clone AP20, Milli-Mark®, from mouse
description
ascites fluid, clone AP20, Chemicon®
species reactivity
rat, Xenopus, bovine, chicken, human, quail, mouse
species reactivity
rat
species reactivity
human
species reactivity
quail, bovine, human, mouse, amphibian, Xenopus, rat, avian
clone
AP20, monoclonal
clone
AP20, monoclonal
clone
AP20, monoclonal
clone
AP20, monoclonal
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
chicken ... Map2(424001)
frog ... Map2(780043)
human ... MAP2(4133)
mouse ... Map2(17756), Map2(281294)
rat ... Map2(25595)
Gene Information
chicken ... Map2(424001)
human ... MAP2(4133)
mouse ... Map2(17756), Map2(281294)
rat ... Map2(25595)
Gene Information
human ... MAP2(4133)
Gene Information
human ... MAP2(4133)
conjugate
ALEXA FLUOR 555
conjugate
biotin conjugate
conjugate
PE
conjugate
-
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)