Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 478,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Anti-Kollagen-Typ-I-Antikörper, Klon 5D8-G9, clone 5D8-G9, Chemicon®, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
5D8-G9, monoclonal
species reactivity
pig, canine, sheep, human, bovine
should not react with
guinea pig, ground squirrel, rat, kangaroo, horse, chicken, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... COL1A1(1277)
General description
Application
Immunhistochemie: unfixierte gefrorene Gewebeschnitte:
Mit einem Gefriermikrotom 6 μm dicke Schnitte gefrorener Proben herstellen. Gründlich an der Luft trocknen lassen. Mit PBS rehydrieren. Für IF-Untersuchungen ist in der Regel keine Blockierung erforderlich. Wenn DAB verwendet wird, empfiehlt sich eine Vorbehandlung für Peroxidase. Außerdem reduziert eine Blockierung mit 2 % BSA in PBS Hintergrund.
Den Anti-Kollagen-Typ-I-Antikörper in PBS-Puffer verdünnen, zu den Proben geben und 60 Minuten lang inkubieren. (1:100–1:500).
Die Schnitte zweimal 10 Minuten lang in PBS waschen. FITC-konjugierten Anti-Maus-Antikörper zugeben und 60 Minuten lang inkubieren.
Zweimal 10 Minuten lang in PBS waschen.
Die Schnitte in 1 mmol/l-1,4-Phenylendiamin-haltigem Glycerin/Wasser (9:1 v/v) eindecken. (Für FITC-Stabilität oder Chemicon-Katalognummer 5096 oder 5013 verwenden.)
HINWEIS:
Vorläufige Studien deuten darauf hin, dass durch Vorbehandlung (vor Schritt 2) der Schnitte mit verschiedenen Enzymen (z. B. 0,1 % Pepsin in 0,1 mol/l HCl, bei 37 °C 5 Minuten lang) eine verstärkte Färbung bestimmter Gewebe erzielt werden kann.
Durchflusszytometrie: 1:100
Immunblotting: 1:1000 unter ausschließlicher Verwendung NATIVER, nichtdenaturierter, nichtreduzierter Western Blots. Ramshaw, et al. (1988) „Electrophoretic and electroblotting of native collagens“. Anal. Biochem. 168:82–87. Antikörper funktionieren in herkömmlichen reduzierten Western Blots nicht.
Kurzzeitig müssen für die Analyse nativer Kollagene PAGE-Gele hergestellt werden.
Ein Trenngel mit insgesamt 3 % (w/v) Acrylamid, das als Vernetzungsmittel 3,2 % (w/w) Bisacrylamid als Anteil eines Monomers enthält, in 10 mmol/l Calciumlactat (pH-Wert 6,8) wird zwischen vertikalen Glasplatten durch Zugabe von 0,05 bis 0,1 % TEMED und 0,05 bis 0,1 % Ammoniumpersulfat (zugegeben aus einer 10 %igen Stammlösung) polymerisiert. Als Kathodenpuffer (negativ) dient 50 mmol/l Tris (mittels Milchsäure eingestellt auf den pH-Wert 6,6), als Anodenpuffer (positiv) 0,1 mol/l Milchsäure mit dem pH-Wert 2,5 {Friis, SJ et al, 1985 J Biochem Biophys Methods 10:301–306}.
Vor dem Laden der Probe wird das Gel bei 100 V mindestens 90 Minuten lang laufen gelassen. Kollagenproben zu 1 mg/ml werden in 0,1 mol/l Milchsäure oder 0,1 mol/l Essigsäure mit 10 % Saccharose gelöst und je Bahn werden 5 bis 10 μg geladen. Methylgrün wird nach Bedarf zum Laden unterstützend zugegeben. Die Elektrophorese erfolgt bei 70 V und Raumtemperatur 5 Stunden lang.
Das Blotting wird mit 0,1 mol/l Milchsäure, pH-Wert 2,5, bei 20 V und Raumtemperatur 16 Stunden lang durchgeführt, wobei die Kollagene in Richtung Kathode wandern.
Zellstruktur
EZM-Proteine
Biochem/physiol Actions
Der Anti-Kollagen-Typ-I-Antikörper weist eine hohe Affinität für Typ-I-Kollagene des Menschen, des Rindes und des Schafes auf. Es liegen keine Hinweise auf eine Kreuzreaktivität mit Kollagen Typ III, V und VI oder mit Bindegewebsprotein vor. Der Antikörper reagiert nur mit nativem, nichtdenaturiertem Kollagen I.
Physical form
Die Immunglobulinfraktion wurde mittels Protein-A-Chromatographie aufgereinigt und weist gemäß Coomassie-PAGE eine Reinheit von > 95 % auf. Der Anti-Kollagen-Typ-I-Antikörper wird vorfiltriert (Porengröße: 0,22 µm) geliefert.
Preparation Note
WARNUNG: Die monoklonale Reagenzlösung enthält 0,1 % Natriumazid als Konservierungsmittel. Aufgrund möglicher Gefährdungen durch Ansammlung dieses Materials in Rohren sollte verbrauchtes Reagenz mit großzügigen Wassermengen entsorgt werden.
Analysis Note
Humanes Nierenlysat
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description clone 5D8-G9, Chemicon®, from mouse | description from rabbit, purified by affinity chromatography | description clone 5D8-G9, Milli-Mark®, from mouse | description Chemicon®, from goat |
| clone 5D8-G9, monoclonal | clone polyclonal | clone 5D8-G9, monoclonal | clone polyclonal |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse | biological source goat |
| species reactivity pig, canine, sheep, human, bovine | species reactivity mouse, rat | species reactivity human | species reactivity human, bovine |
| Gene Information human ... COL1A1(1277) | Gene Information human ... COL1A1(1277) | Gene Information human ... COL1A1(1277) | Gene Information human ... COL1A1(1277) |
| technique(s) flow cytometry: suitable, western blot: suitable, ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable | technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin) | technique(s) flow cytometry: suitable | technique(s) immunohistochemistry: suitable, immunocytochemistry: suitable, ELISA: suitable, dot blot: suitable, western blot: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Kollagen-Typ-I-Antikörper, Klon 5D8-G9
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?