Fortfahren mit
MAB339
Anti-GABA-A-Rezeptor-α-1-Ketten-Antikörper, NT, Klon BD24
clone BD24, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Anti-DEE19, Anti-ECA4, Anti-EIEE19, Anti-EJM, Anti-EJM5
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 744,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
BD24, monoclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
29
€ 744,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1626
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
BD24, monoclonal
species reactivity
human, pig, avian, bovine
should not react with
feline, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GABRA1(2554)
Immunogen
Aufgereinigter GABA/Benzodiazepin-Rezeptor aus Rinderkortex.
Epitop: N-Terminus
Application
Der Anti-GABA-A-Rezeptor-α1-Kette-Antikörper, N-Terminus, Klon BD24, ist ein Antikörper gegen die GABA-A-Rezeptor-α1-Kette zur Verwendung in IH, IP und WB.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
Immunhistochemie: 10–20 μg/ml * Siehe Protokoll unten.
Western-Blots: 20 μg/ml
Immunpräzipitation
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
ANWENDUNGSHINWEISE FÜR MAB339
IMMUNHISTOCHEMIE
1) Es sollte frisches (menschliches) Gewebe verwendet werden (3–6 Stunden postmortal). Das Gewebe sollte durch Immersion mit 2 % Paraformaldehyd/0,1 % Glutaraldehyd fixiert werden. 50-mm-Schnitte herstellen und in einer Kryoschutzlösung bei –15 °C lagern.
2) Die Schnitte sollten schwimmend in geeigneten kleinen Fläschchen inkubiert werden.
3) Die endogene Peroxidase mit 100 mmol/l Tris-HCl, 150 mmol/l NaCl, pH 7,4 (Puffer A) mit 3 % H₂O₂ (v/v) und 10 % Methanol für 20 Minuten bei Raumtemperatur blockieren.
4) Schnitte in Puffer A waschen. Schnitte in Puffer A mit 5 % fötalem Rinderserum (v/v) und 0,1–0,5 % Triton X-100 (v/v) inkubieren.
5) Schnitte in Puffer A waschen. Schnitte mit MAB339 (verdünnt mit 10–20 mg/ml in Puffer A mit 5 % fötalem Rinderserum (v/v) und 0,1–0,5 % Triton X-100 (v/v)) 12–36 Stunden bei +4 °C inkubieren.
6) Schnitte in Puffer A waschen.
7) Mit einem Standard-Sekundärantikörper-Nachweissystem (PAP, ABC usw.) nachweisen.
8) Schnitte in Puffer A waschen.
9) Die Schnitte auf verchromte aluminiumbeschichtete Objektträger aufbringen, trocknen, dehydrieren und Deckgläser anbringen.
Biochem/physiol Actions
Reagiert mit der Alpha-1-Kette des GABAA-Rezeptors bei Rindern und Menschen, jedoch nicht bei Ratten
Physical form
Flüssig. Puffer = 0,02 M Phosphatpuffer, 0,25 M NaCl mit 0,1 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Das lyophilisierte Material ist bei +2–8 °C bis zu 12 Monate haltbar. Nach der Rekonstitution bei -20 °C gefroren in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AV34976AB5559MAB3073
clone
BD24, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
2A, monoclonal
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... GABRA1(2554)
Gene Information
human ... GABRA1(2554)
Gene Information
human ... GABRG2(2566)
Gene Information
human ... GNAO1(2775)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human, pig, avian, bovine
species reactivity
rabbit, bovine, human
species reactivity
rat
species reactivity
rat, bovine, human, guinea pig, mouse
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c