MAB1976-AF555
Anti-Integrin αVβ3 Antibody, clone LM609, Alexa Fluor™ 555 Conjugate
clone LM609, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Synonym(e):
Integrin alpha-V, Vitronectin receptor subunit alpha, CD51, Integrin alpha-V heavy chain, Integrin alpha-V light chain, Integrin αVβ3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 555
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
LM609, monoclonal
Speziesreaktivität
chicken, canine, monkey, rabbit, pig, human, avian, bovine
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGAV(3685)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
The unconjugated antibody (Cat. No. MAB1976) is shown to be suitable also for functional assay, flow cytometry, immunofluorescence, immunohistochemistry, and immunoprecipitation applications.
Qualität
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Integrin αVβ3 in HepG2 cells.
Zielbeschreibung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable