Fortfahren mit
MAB1574
Anti-Polyglutamin-Expansionserkrankungen-Marker-Antikörper, Klon 5TF1-1C2
ascites fluid, clone 5TF1-1C2, Chemicon®
Synonym(e):
Poly-Glu, PolyQ
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 897,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
5TF1-1C2, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, ICC, IHC, IP, WB
Citations:
205
€ 897,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1106
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
5TF1-1C2, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Die Huntington-Krankheit (HD) gehört zur Familie der Polyglutaminerkrankungen, darunter Dentatorubrale-pallidolysiale Atrophie (DRPLA), Spinobulbäre Muskelatrophie (SBMA) und Spinozerebelläre Ataxie (SCA) Typ 1–3, 6, 7 und 17. Bei diesen Krankheiten enthalten die nicht-pathogenen Allele weniger als ca. 35 aufeinanderfolgende Glutaminwiederholungen und sie kodieren eine normale Polyglutamindomäne. Pathogene Allele enthalten dagegen meistens 39 oder mehr aufeinanderfolgende Glutaminwiederholungen. Je höher die Anzahl von Wiederholungen ist, desto früher ist Alter des Einsetzen der Krankheit. Bei Patienten mit 40 - 60 Glutaminwiederholungen setzt die Krankheit generell im Erwachsenenalter ein, wogegen sich die Krankheit bei Patienten mit mehr als 60 Wiederholungen bereits im Jugendlichenalter einstellt. Jede Polyglutamin-Expansionsstörung hat eine charakteristische Pathologie mit Neuronenverlust in bestimmten Regionen des Gehirns. HD wird durch Expansionen einer Glutaminspur im großen zystolischen Protein, dem Huntington-Protein, verursacht.
Immunogen
N-terminaler Teil des menschlichen TATA-Box-Bindeproteins (TBP).
Application
Anti-Polyglutamin-Expansionserkrankungen-Marker-Antikörper, Klon 5TF1-1C2 ist ein Antikörper gegen den Polyglutamin-Expansionserkrankungen-Marker und wird in ELISA, IC, IH(P) IP und WB verwendet.
ELISA: 1:1.000-1:20.000
Western-Blot: 1:1.000 – 1:20.000
Immunhistochemie bei gefrorenen oder in Paraffin eingebetteten Gewebeschnitten (humanes Gewebe). 1:1.000 – 1:20.000
Immunhistochemie bei transfektierten Zellen: 1:1.000 – 1:20.000 Immunpräzipitation: 1:1.000-1:20.000
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endbenutzer bestimmt werden.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurodegenerative Erkrankungen
Biochem/physiol Actions
Das MAB1574-Epitop ist eine homopolymere Glutamin-Expansion. Das ursprüngliche Immunogen war der allgemeine Transkriptionsfaktor, das TATA-Box-Bindeprotein (TBP), das 38-glns Expansion enthält (Lescure et al). Andere Polyglutamin-haltige Proteine werden vom MAB1574 erkannt, vor allem bei den durch CAG-Wiederholungsexpansion verursachten humanen neurodegenerativen Erkrankungen, wie Huntington-Krankheit und Spinozerebellare Ataxie Typ 2, 3 und 7 (Trottier et al., 1995). Ein wichtiger Punkt für die an diesen neurodegenerativen Erkrankungen beteiligten Proteine ist, dass MAB1574 beeindruckende Merkmale aufweist, indem es die pathologischen Proteine, die eine Polyglutamin-Expansion (37 glns) enthalten, weitaus besser erkennt als wildtypische Proteine (Trottier et al., 1995). MAB1574 wurde verwendet für die Identifizierung neuer, durch Polyglutamin-Expansion verursachter neurodegenerativer Erkrankungen und als Unterstützung beim Klonen der entsprechenden betroffenen Gene (Trottier 1995-1998; Imbert 1996; Stevanin 1996). MAB1574 kann auch intrazelluläre Inkulsionen erkennen, die ein typisches Kennzeichen für solche Erkrankungen sind (Paulson, 1997).
Physical form
Aszitesflüssigkeit ohne Konservierungsmittel.
Ungereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Versanddatum haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle′Huntigton-Krankheit Gehirn
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB2166MABN2427SAB1409968
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
clone
5TF1-1C2, monoclonal
clone
1HU-4C8, monoclonal
clone
MW1, monoclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity
rat, rabbit
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c